Merck
Todas as fotos(8)
Documentos Principais
EZFITBASE6
Millipore
Base para coletor EZ-Fit®
316L stainless steel, 6-place manifold base for filtration application
Sinônimo(s):
Coletor EZ-Fit®, Base do coletor EZ-Fit® para bomba de vácuo EZ-Stream®
About This Item
Código UNSPSC:
41116129
NACRES:
NB.24
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
Materiais
316L stainless steel
Compatibilidade de esterilização
autoclavable compatible
Características
6-place manifold base for filtration application
embalagem
pkg of 1 unit
fabricante/nome comercial
EZ-Fit®
aplicação(ões)
bioburden testing
food and beverages
pharmaceutical
water monitoring
compatibilidade
for use with all EZ-Fit® Filtration heads (EZ-Fit®, Microfil®, Milliflex Oasis®)
Condições de expedição
ambient
Categorias relacionadas
Descrição geral
O coletor a vácuo EZ-FIT® é um sistema de última geração para apoiar a filtração de amostras. Os suportes de filtro Millipore de vidro, plástico ou aço inoxidável podem ser equipados com rolhas perfuradas n.º 8 padrão sobre as saídas do suporte. As diferentes cabeças se encaixam nos consumíveis descartáveis e nos funis reutilizáveis. Os coletores otimizam o fluxo de trabalho, controlam os riscos de contaminação e evitam resultados falso-positivos em testes de contaminação. O desenho da válvula de 2 vias evita que se encoste acidentalmente na cabeça de filtração durante a abertura ou o fechamento da válvula. O refluxo de líquidos no sistema a vácuo é impedido pela válvula de retenção. O desenho de pouca altura oferece melhor ergonomia para uso em capelas de fluxo laminar.
Aplicação
Os coletores a vácuo EZ-FIT® são usados como acessórios de bomba de vácuo para filtrar as amostras de teste para análise microbiológica geral, teste de biocarga (produtos farmacêuticos, alimentos e bebidas) e monitoramento da água. Ele suporta a filtração de seis amostras de teste.
Informações legais
EZ-FIT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
EZ-STREAM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MICROFIL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIFLEX OASIS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany