XX6200006P
Pinça para filtro, ponta romba, aço inoxidável
Sinônimo(s):
Forceps
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
302 stainless steel
polypropylene handle
Nível de qualidade
Agency
suitable for EPA 1633
suitable for EPA OTM-45
suitable for ISO 21675 2019
Condições de expedição
ambient
Características e benefícios
- Pontas chanfradas não serrilhadas para proteger as superfícies delicadas da membrana
- Pode ser esterilizado por autoclave ou chama
- Usar para o manuseio cuidadoso de membranas
Os clientes também visualizaram
Artigos
For NIOSH 9000this page lists applicable products and materials to do the application
Guidance on membrane filters for airborne asbestos determination and asbestos air monitoring by method.
The possible causes and potential remedies for challenges encountered as a result of blocking, washing, antibody incubation, and detection/exposure of Western blots
An overview of microplastics, testing regulations, and filter selection for microplastic sample collection, preparation, and analysis.
Protocolos
This article is a protocol for Simple dialysis of small volumes using V Series membranes
The SNAP i.d. 2.0 Protein Detection System is the second generation of the SNAP i.d. method for detecting immunoreactive proteins on Western blots.
Western blot protocol details protein transfer from gels to nitrocellulose, crucial for immunoblotting procedures in research.
O kit de teste de contato Millipore® é um kit portátil para coleta e teste de fluidos hidráulicos, produtos químicos a granel, água de caldeira e óleos lubrificantes. O kit inclui consumíveis para 100 testes.