WHA10498762
Whatman® multiple vacuum filtration device
6-place, 6-place manifold, stainless steel
Sinônimo(s):
Z752185
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
stainless steel
embalagem
pk of 1
fabricante/nome comercial
Whatman 10498762
Whatman Article No. 28416534 (US reference)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Características e benefícios
- The stainless steel manifold for three or six filtration units is fitted with stainless steel units.
- The apparatus can be autoclaved and sterilized by dry heat at up to 180°C.
- Suitable only for vacuum operation.
- If flushing tubes are used, do not exceed 1.3 bar (300 mbar over-pressure).
Outras notas
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)