Documentos Principais
TX0279
Supelco
Tetrahydrofuran
≥99.9% (GC), meets USP/NF, inhibitor-free, OmniSolv®
Sinônimo(s):
Oxolano, Óxido de butileno, Óxido de tetrametileno
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C4H8O
Número CAS:
Peso molecular:
72.11
Beilstein:
102391
Número MDL:
Código UNSPSC:
12191504
Número do índice EC:
203-726-8
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nome do produto
Tetra-hidrofurano, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs OmniSolv®
grau
HPLC grade
Nível de qualidade
Agency
meets USP/NF
densidade de vapor
2.5 (vs air)
pressão de vapor
114 mmHg ( 15 °C)
143 mmHg ( 20 °C)
linha de produto
OmniSolv®
Ensaio
≥99.9% (GC)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
610 °F
prazo de validade
12 mo. (from manufacture date)
Lim. expl.
1.8-11.8 %
técnica(s)
HPLC: suitable
Impurezas
≤0.02% Peroxide (as H2O2)
≤0.02% Water (H2O)
≤0.8 μeq/g Titrable acid
resíduo de evaporação
≤2 ppm
cor
APHA: ≤10
índice de refração
n20/D 1.407 (lit.)
pH
7-8 (20 °C, 200 g/L in H2O)
p.e.
65-67 °C (lit.)
pf
−108 °C (lit.)
temperatura de transição
flash point -20 °C
solubilidade
water: miscible
densidade
0.889 g/mL at 25 °C (lit.)
UV cutoff
≤212 nm
Absorção UV
λ: 212 nm Amax: ≤1.00
λ: 225 nm Amax: ≤0.50
λ: 250 nm Amax: ≤0.10
λ: 300 nm Amax: ≤0.005
aplicação(ões)
general analytical
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
no temp limit
cadeia de caracteres SMILES
C1CCOC1
InChI
1S/C4H8O/c1-2-4-5-3-1/h1-4H2
chave InChI
WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs OmniSolv®
TX0279P-1 is packaged in poly coated glass bottles
Embalagem
M-Bottle for Solvents
As a global leader in lab reagents, we are constantly looking for new ways to optimize the safety of our products. The newly developed 4L solvent bottle design features advanced sealing technology that eliminates leaks to make the handling of solvents safer and more convenient than ever before.
See all the new features here!
Nota de preparo
Product filtered through a 0.2 μm filter
Nota de análise
Expiration dateExp 12 months from mfg dateAssay (GC)99.9% minColor (APHA)10 maxEvaporation residue2ppm maxFiltered through 0.2 µm filterTo pass testFormClear liquidIdentity (IR-spectrum)ConformsPeroxide (as H2O2)*0.02% maxRefractive index (at 20°C)Titrable acid0.8µeq/g maxUV Abs. at 212 nm1.00AU maxUV Abs. at 225 nm0.50AU maxUV Abs. at 250 nm0.10AU maxUV Abs. at 300 nm0.005AU maxUV Cut-off212nm maxWater (H2O)0.02% max
Informações legais
OMNISOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, Respiratory system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
-6.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-21.2 °C - closed cup