Documentos Principais
TX0282
Supelco
Tetrahydrofuran
≥99.9% (GC), contains 0.0140--0.0310% BHT as stabilizer, non-UV, suitable for LC/MS, gas chromatography (GC) and HPLC, OmniSolv®
Sinônimo(s):
Oxolano, Óxido de butileno, Óxido de tetrametileno
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C4H8O
Número CAS:
Peso molecular:
72.11
Beilstein:
102391
Número MDL:
Código UNSPSC:
12191504
Número do índice EC:
203-726-8
Nome do produto
Tetra-hidrofurano, OmniSolv®
densidade de vapor
2.5 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
114 mmHg ( 15 °C)
143 mmHg ( 20 °C)
linha de produto
OmniSolv®
Ensaio
≥99.9% (GC)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
610 °F
contém
0.0140--0.0310% BHT as stabilizer
Lim. expl.
1.8-11.8 %
técnica(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Impurezas
≤0.01% Peroxide (as H2O2)
≤0.03% Water (H2O)
≤1.0 μeq/g Titrable acid
cor
APHA: ≤10
índice de refração
n20/D 1.407 (lit.)
pH
7-8 (20 °C, 200 g/L in H2O)
p.e.
65-67 °C (lit.)
pf
−108 °C (lit.)
temperatura de transição
flash point -21.5 °C
densidade
0.889 g/mL at 25 °C (lit.)
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
C1CCOC1
InChI
1S/C4H8O/c1-2-4-5-3-1/h1-4H2
chave InChI
WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
OmniSolv®
Stabilized with 250 ppm BHT. Not Optically Transparent in UV
Embalagem
M-Bottle for Solvents
As a global leader in lab reagents, we are constantly looking for new ways to optimize the safety of our products. The newly developed 4L solvent bottle design features advanced sealing technology that eliminates leaks to make the handling of solvents safer and more convenient than ever before.
See all the new features here!
Nota de preparo
Product filtered through a 0.2 μm filter
Nota de análise
Assay (GC)99.9% minColor (APHA)10 maxFiltered through 0.2 µm filterTo pass testFormClear liquidIdentity (IR-spectrum)ConformsPeroxide (as H2O2)0.01% maxRefractive index (at 20°C)Stabilizer (BHT)0.0140-0.0310%Titrable acid1.0µeq/g maxWater (H2O)0.03% max
Informações legais
OMNISOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, Respiratory system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
-6.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-21.2 °C - closed cup