STBMRFK12
Fluid K
ready-to-use
Sinônimo(s):
Diluting Fluid K, Rinse Fluid, Washing Fluid
About This Item
Produtos recomendados
Agency
in accordance with EP 2.6.1
in accordance with JP 4.06
in accordance with USP 71
Nível de qualidade
descrição
The Fluid K can be used in combination with the Steritest® sterility testing system or for bioburden testing to rinse membranes and dilute/dissolve samples.
forma
liquid
prazo de validade
12 mo.
Características
ready-to-use
embalagem
pkg of 100 mL
pack of 12 bottles
volume do frasco
100 mL , filling volume
pH
6.9±0.2 (25 °C)
aplicação(ões)
microbiology
pharmaceutical
sterility testing
compatibilidade
for use with Steritest® Systems
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
15-25°C
Descrição geral
Aplicação
Bioburden testing
Fluid K is used as diluting or rinsing fluid for sterility testing on samples containing petrolatum/oil. It can be used in combination with the STERITEST® sterility testing system and in bioburden testing to rinse membranes and dilute/dissolve samples. The fluid can also be excellent for rinsing pathways of medical devices, and for samples that are difficult to filter or dissolve.
Componentes
Meio de cultura
Informações legais
produto relacionado
recomendado
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2