1.46806
Fluid D
ready-to-use, bottle volume 500 mL , filling volume
Sinônimo(s):
Fluid D for Sterility Testing, Rinsing Solution Fluid D, Washing Fluid
About This Item
Produtos recomendados
Agency
EP (2.6.13)
JP (4.06)
USP (71)
esterilidade
sterile; autoclaved
forma
liquid
prazo de validade
12 mo.
Características
closure type screw cap with septum
ready-to-use
embalagem
pkg of 500 mL (in 500 mL bottle with screw cap and 3 loci)
bottle of
técnica(s)
direct inoculation: suitable
microbiological culture: suitable
capacidade do frasco
500 mL
volume do frasco
500 mL , filling volume
pH
6.9-7.3
aplicação(ões)
pharmaceutical
sterility testing
temperatura de armazenamento
2-25°C
adequação
nonselective for bacteria
Descrição geral
Rinse the membrane with Fluid D after filtration and provide a suitable medium to observe microbial growth.
Aplicação
Características e benefícios
Nota de análise
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1