Documentos Principais
STBMCTM12
Millipore
Meio líquido de tioglicolato transparente
bottle capacity 125 mL, bottle filling volume 100 mL, closure type, Red screw cap with septum and protector, pack of 12 bottles
Sinônimo(s):
CTM, Caldo de tioglicolato transparente, FTM transparente, Meio Tioglic. (FTM) transparente, Meio líquido de tioglicolato (Transparente), Tioglicolato B. 0,1 l, transparente
About This Item
Código UNSPSC:
41106225
eCl@ss:
32014001
NACRES:
NA.74
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Agency
in accordance with EP 2.6.1
in accordance with JP 4.06
in accordance with USP 71
Nível de qualidade
esterilidade
sterile; autoclaved
Formulário
liquid
prazo de validade
12 mo.
Características
closure type Red screw cap with septum and protector
ready-to-use
embalagem
pack of 12 bottles
capacidade do frasco
125 mL
bottle filling volume
100 mL
entrada
sample type pharmaceutical(s)
pH
7.1
aplicação(ões)
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
sterility testing
compatibilidade
for use with Steritest® Symbio FLEX Pump Kit, 2 media (SYMBFLE01)
for use with Steritest® Symbio ISL Pump Kit, 2 media (SYMBISL01)
for use with Steritest® Symbio LFH Pump Kit (SYMBLFH01)
for use with Steritest®
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-25°C
adequação
aerobic bacteria
nonselective for
Descrição geral
O meio de tioglicolato transparente tem as mesmas propriedades de promoção do crescimento que o meio líquido de tioglicolato (FTM) padrão. A formulação alternativa oferece maior transparência visual em comparação com o FTM, que é um pouco turvo. A composição e o desempenho de crescimento desse meio estão em conformidade com a Farmacopeia Europeia (EP) 2.6.1, a Farmacopeia dos Estados Unidos (USP) 71 e a Farmacopeia Japonesa (JP) 4.06. Nossa abordagem de fabricação garante o mais alto nível de qualidade para os nossos meios, melhorando a precisão e reduzindo significativamente o risco de interpretações erradas e resultados falsos. O aspecto do líquido é líquido viscoso e amarelo-claro, com um anel rosa em suspensão ≤1 cm. O pH do produto é de 7,1 ± 0,2, e ele pode ser armazenado a 2-25 °C por 12 meses. A temperatura de incubação varia entre 30-35 °C, com um tempo de incubação de 7-14 dias. Uma caixa do produto contém 12 frascos de 100 ml do meio. Cada frasco tem uma tampa de rosca com um septo que minimiza os riscos de contaminação cruzada e otimiza os procedimentos de desinfeção.
Aplicação
O meio líquido de tioglicolato transparente destina-se à detecção de bactérias anaeróbicas, mas também permite a detecção bacteriana aeróbica. Este meio é usado para testes de esterilidade por filtração por membrana ou inoculação direta. Os organismos de CQ são Clostridium sporogenes (ATCC 19404), Staphylococcus aureus (ATCC 6538) e Pseudomonas aeruginosa (ATCC 9027).
Testes de esterilidade (filtração em membrana e inoculação direta)
Testes de biocarga
Componentes
Tampa de rosca com septo
Especificações
Tempo de incubação: 7–14 dias
Informações legais
STERITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
Sterile Isopropyl Myristate (IPM) enhances filterability for sterility testing of viscous products using the Steritest® NEO device.
Sterility testing media options facilitate direct inoculation for non-filterable samples, including soybean casein digest and Fluid Thioglycollate medium.