STBMRFA12DP
Líquido A
double packed of, ready-to-use, bottle volume 100 mL , filling volume
Sinônimo(s):
Fluid A, Double packed, Rinse Fluid, Washing Fluid
About This Item
Produtos recomendados
Agency
in accordance with EP 2.6.1
in accordance with JP 4.06
in accordance with USP 71
Nível de qualidade
descrição
For rinsing and dilution
esterilidade
sterile; ethylene oxide treated
forma
liquid
Características
closure type screw cap with septum
ready-to-use
embalagem
double packed of
capacidade do frasco
125 mL
volume do frasco
100 mL , filling volume
entrada
sample type pharmaceutical(s)
pH
7.1
aplicação(ões)
pharmaceutical
sterility testing
compatibilidade
for use with Steritest® Symbio FLEX Pump Kit, 2 media (SYMBFLE01)
for use with Steritest® Symbio ISL Pump Kit, 2 media (SYMBISL01)
for use with Steritest® Symbio LFH Pump Kit (SYMBLFH01)
for use with Steritest®
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-30°C
adequação
nonselective for
Descrição geral
Aplicação
Bioburden testing
Componentes
Meio de cultura
Informações legais
produto relacionado
recomendado
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1