Selecione um tamanho
| Para você/SKU | Disponibilidade | Preço |
|---|
Sobre este item
Quality Segment
material
Nylon 66 adapter (for needle), PVC tubing (double lumen), mixed cellulose esters (MCE) membrane, plain filter, stainless steel (for needle), styrene-acrylonitrile (SAN) (for canister)
agency
EP (2.6.1), JP (4.06), USP 71
sterility
sterile; γ-irradiated
feature
Blue base canister with a non-coring single needle minimizes blockage when piercing plastic containers.
packaging
pkg of 1 kit
manufacturer/tradename
Steritest®
parameter
120 mL sample volume (graduation marks at 25, 50, 75 and 100 mL), 3.1 bar max. inlet pressure (45 psi) at 25 °C, 45 °C max. temp.
tubing L
850 mm
color
blue Canister Base
matrix
MF-Millipore™
pore size
0.45 μm pore size
input
liquid
sample type pharmaceutical(s)
application(s)
pharmaceutical
sterility testing
compatibility
For liquids in plastic containers.
shipped in
ambient
General description
O Steritest® NEO é um dispositivo de filtração de membrana para testes de esterilidade de produtos farmacêuticos filtráveis. O dispositivo simplifica todos os aspectos dos testes, desde o manuseio até a rastreabilidade. O sistema fechado minimiza falsos positivos e oferece os mais altos níveis de qualidade e confiabilidade. Este dispositivo garante que os produtos farmacêuticos nunca sejam expostos ao ambiente durante o processo de teste. Este sistema de teste oferece um processo de teste otimizado e totalmente compatível com regulamentos quando usado com a bomba Steritest® Symbio, acessórios específicos e meios de cultura e líquidos de lavagem de alta qualidade. O adaptador de agulha não perfurante com abertura do lado do adaptador da agulha reduz o entupimento. Uma agulha de respiro separada é incluída para transferência do produto em teste, meios de cultura ou tampão de lavagem. Os recipientes de base azul indicam membrana de ésteres mistos de celulose (MCE), a qual proporciona uma taxa de vazão da filtração ideal para produtos padrão.
Application
Features and Benefits
- Um centro para teste de esterilidade com nossos dispositivos, bombas, meios, fluidos e serviços Os dispositivos
- Steritest® são fabricados em nosso Centro de Excelência em Molsheim, França, com padrões de controle de alta qualidade mantendo o certificado de qualidade para cada lote.
- Novo design de agulha
- Fluxo de trabalho mais inteligente
- Configuração completamente fechada
- Desempenho consistente
- Nova ferramenta de desconexão da tubulação
Packaging
Legal Information
1 of 1
Este Item | |||
|---|---|---|---|
| description For liquids in plastic containers., Blue base canister with a non-coring single needle minimizes blockage when piercing plastic containers. | description For soluble powders in vials., Blue base canister with a vented double needle for small vials with septa. | description For soluble powders in ampoules., Blue base canister with a single needle for transfer into and out of ampoules. | description For liquids in large vials with septa., Blue base canister with vented needle adapter, pkg of 10 blisters per box, Single packed |
| compatibility For liquids in plastic containers. | compatibility for use with Steritest® Symbio ISL Pump Kit, 2 media (SYMBISL01), for use with Steritest® Symbio FLEX Pump Kit, 2 media (SYMBFLE01), For soluble powders in vials., for use with Steritest® Symbio LFH Pump Kit (SYMBLFH01) | compatibility For soluble powders in ampoules. | compatibility For liquids in large vials with septa. |
| packaging pkg of 1 kit | packaging pkg of 10 blisters per box, Single packed | packaging pkg of 10 blisters per box, Single packed | packaging pkg of 10 blisters per box, Single packed |
| shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient |
| material stainless steel (for needle), Nylon 66 adapter (for needle), mixed cellulose esters (MCE) membrane, PVC tubing (double lumen), styrene-acrylonitrile (SAN) (for canister), plain filter | material mixed cellulose esters (MCE) membrane, plain filter, PVC tubing (double lumen), Nylon 66 adapter (for needle), stainless steel (for needle), styrene-acrylonitrile (SAN) (for canister) | material styrene-acrylonitrile (SAN) (for canister), PVC tubing (double lumen), Nylon 66 adapter (for needle), mixed cellulose esters (MCE) membrane, plain filter, stainless steel (for needle) | material mixed cellulose esters (MCE) (for membrane filter), blue base (canister), plain filter, stainless steel (for needle), styrene-acrylonitrile (SAN) (for canister) |
| input liquid | input liquid | input sample type pharmaceutical(s) | input pharmaceutical(s) |
| manufacturer/tradename Steritest® | manufacturer/tradename Steritest® | manufacturer/tradename Steritest® | manufacturer/tradename Steritest® |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dispositivo Steritest® NEO
Classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?