Documentos
STBMRFA12
Millipore
LÍQUIDO A
ready-to-use, bottle volume 100 mL , filling volume
About This Item
Código UNSPSC:
41106214
NACRES:
NA.74
Agency
EP EP 2.6.1
JP 4.06
USP 71
Nível de qualidade
descrição
For rinsing and dilution
Compatibilidade de esterilização
autoclavable compatible
forma
liquid
prazo de validade
12 mo.
Características
ready-to-use
screw cap with septum
embalagem
bottle of
volume do frasco
100 mL , filling volume
entrada
sample type pharmaceutical(s)
pH
7.1±0.2 (25 °C)
aplicação(ões)
pharmaceutical
sterility testing
compatibilidade
for use with Steritest® Symbio FLEX Pump Kit, 2 media (SYMBFLE01)
for use with Steritest® Symbio ISL Pump Kit, 2 media (SYMBISL01)
for use with Steritest® Symbio LFH Pump Kit (SYMBLFH01)
adequação
nonselective for
Descrição geral
O líquido A é um tampão de enxágue geral em conformidade com a Farmacopeia Europeia (EP) 2.6.1, a Farmacopeia dos Estados Unidos (USP) 71 e a Farmacopeia Japonesa (JP) 4.06. O produto é um líquido transparente e incolor com pH de 7,1 ± 0,2 a 25 °C. Ele pode ser armazenado a 2-25 °C (ao abrigo de luz) por 12 meses. Cada frasco tem uma tampa de rosca com fechamento de septo para reduzir o risco de contaminação cruzada e otimizar os procedimentos de desinfecção.
Aplicação
O líquido A é usado para lavar soluções aquosas durante testes de esterilidade por filtração por membrana. Ele também é usado para diluir sólidos solúveis para a mesma aplicação. Esse produto também é recomendado como líquido de enxágue para filtração por membrana de produtos não estéreis. Ele é excelente para dissolução ou diluição de amostras, reconstituição de microrganismos comerciais ou como meio de transporte para microrganismos.
Testes de esterilidade
Testes de biocarga
Embalagem
Embalagem com 12 frascos, cada frasco contém 100 ml do líquido A.
Componentes
Tampa de rosca com septo
Meio de cultura
Líquido A
Informações legais
STERITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1