TZHADV210
Dispositivo Steritest® NEO
For soluble powders in vials., Blue base canister with a vented double needle for small vials with septa.
Sinônimo(s):
Dispositivo Blue Base Steritest® NEO para testes de esterilidade, Dispositivo de teste de esterilidade, dispositivo de filtração por membrana, recipiente de filtração por membrana, filtração por membrana fechada
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
Nylon 66 adapter (for needle)
PVC tubing (double lumen)
mixed cellulose esters (MCE) membrane
plain filter
stainless steel (for needle)
styrene-acrylonitrile (SAN) (for canister)
Nível de qualidade
Agency
EP (2.6.1)
JP (4.06)
USP 71
esterilidade
sterile; γ-irradiated
Características
Blue base canister with a vented double needle for small vials with septa.
fabricante/nome comercial
Steritest®
embalagem
pkg of 10 blisters per box, Single packed
Parâmetros
120 mL sample volume (graduation marks at 25, 50, 75 and 100 mL)
3.1 bar max. inlet pressure (45 psi) at 25 °C
45 °C max. temp.
C tubulação
850 mm
cor
blue Canister Base
Matriz
MF-Millipore™
tamanho de poro
0.45 μm pore size
entrada
liquid
sample type pharmaceutical(s)
aplicação(ões)
pharmaceutical
sterility testing
compatibilidade
For soluble powders in vials.
for use with Steritest® Symbio FLEX Pump Kit, 2 media (SYMBFLE01)
for use with Steritest® Symbio ISL Pump Kit, 2 media (SYMBISL01)
for use with Steritest® Symbio LFH Pump Kit (SYMBLFH01)
Condições de expedição
ambient
Categorias relacionadas
Descrição geral
O Steritest® NEO é um dispositivo de filtração por membrana para testes de esterilidade de produtos farmacêuticos filtráveis. O dispositivo simplifica todos os aspectos dos testes, desde o manuseio até a rastreabilidade. O sistema fechado garante que os produtos farmacêuticos nunca sejam expostos ao ambiente durante o processo de teste. Isso reduz falsos positivos e proporciona os mais altos níveis de qualidade e confiabilidade. Este sistema de teste oferece um processo de teste otimizado e totalmente compatível com regulamentos quando usado com a bomba Steritest® Symbio, acessórios específicos e meios de cultura e líquidos de lavagem de alta qualidade. Um adaptador de agulhas duplas de diâmetro pequeno é usado para frascos pequenos com septo. Os recipientes de base azul indicam membrana de ésteres mistos de celulose (MCE), a qual proporciona taxa de vazão da filtração ideal para produtos padrão.
Aplicação
Características e benefícios
- Um centro para teste de esterilidade com nossos dispositivos, bombas, meios, fluidos e serviços
- Os dispositivos Steritest® são fabricados em nosso Centro de Excelência em Molsheim, França, com padrões de controle de alta qualidade mantendo o certificado de qualidade para cada lote.
- Design da nova agulha
- Fluxo de trabalho mais inteligente
- Configuração completamente fechada
- Desempenho consistente
- Nova ferramenta de desconexão da tubulação
Embalagem
Informações legais
configurado para
necessário, mas não fornecido
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Os clientes também visualizaram
Conteúdo relacionado
The new Velax® cutting clamp to sever the tubing of a Steritest® NEO device makes sterility testing by membrane filtration safer and more convenient than ever before.