Merck
Todas as fotos(6)
Documentos
MMSMCRA48
Millipore
Placa de meio de cultura Milliflex Oasis®
R2A low nutrient media plates for waterborne microorganisms
Sinônimo(s):
Placa de ágar pronta para uso e com código azul para uso com o sistema Milliflex Oasis®, Placas de meio de baixo nutriente MILLIFLEX OASIS® R2A
About This Item
Código UNSPSC:
41116129
NACRES:
NB.79
Materiais
blue polystyrene plate
Nível de qualidade
Agency
complies with EP
complies with JP
complies with USP
esterilidade
sterile
forma
plate (Pre-poured agar)
prazo de validade
12 mo.
embalagem
pk of 48 tests
fabricante/nome comercial
Milliflex Oasis®
pH
7.2±0.2 (25 °C)
aplicação(ões)
bioburden testing
cosmetics
pharmaceutical
water monitoring
compatibilidade
for use with MILLIFLEX OASIS® system
temperatura de armazenamento
2-25°C
Descrição geral
As placas de meio de baixo nutriente MILLIFLEX OASIS® R2A são meios à base de ágar prontos para uso para testes convenientes, rápidos e confiáveis. Essas placas exclusivas, codificadas em azul, oferecem controle das etapas críticas de manuseio ao longo do fluxo de trabalho em conjunto com o sistema MILLIFLEX OASIS®. Elas são fabricadas e testadas de acordo com os requisitos da indústria farmacêutica. As placas podem ser empilhadas e travadas para garantir transporte seguro e evitar abertura acidental. A bandeja de funil vazia também pode ser utilizada como suporte de incubação.
As funcionalidades de MILLIFLEX TRACE garantem total rastreabilidade por meio de identificação exclusiva de códigos de barras 2D e rótulos destacáveis. Se não forem abertas, as placas permanecem seladas, ao contrário das placas de Petri padrão, o que reduz a condensação e a desidratação por um longo tempo de armazenamento devido à sua longa vida útil.
Aplicação
As placas de meio de baixo teor de nutrientes MILLIFLEX OASIS® R2A são utilizadas para recuperação de bactérias heterotróficas estressadas encontradas em vários tipos de águas, sobretudo água de alta pureza, cerveja e água engarrafada. É amplamente utilizado nos setores farmacêutico e cosmético.
forma física
48 placas de ágar pré-despejadas prontas para uso
Nota de análise
As colônias têm aspecto transparente a branco cremoso, e algumas podem produzir pigmento
Informações legais
MILLIFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIFLEX OASIS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
Milliflex Oasis® system monitors bioburden in various samples, increasing lab productivity.
Milliflex® Rapid System 2.0 accelerates microbial detection in quality control labs.
Critical points for laboratories to consider when assessing bacteria levels in purified water and attempting to optimize the microbiology process.