Documentos
1.08190
Millipore
Caldo de tioglicolato
for microbiology
Sinônimo(s):
meio tioglicolato, meio tioglicólico, meio TG,
About This Item
Código UNSPSC:
41106213
NACRES:
NA.74
Nível de qualidade
forma
medium granules (dehydrated (DCM))
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
embalagem
pkg of 5 kg
pkg of 500 g
fabricante/nome comercial
GranuCult®
técnica(s)
microbiological culture: suitable
pH
6.9-7.3 (37 °C, 29 g/L in H2O, after autoclaving)
solubilidade
29 g/L
densidade volumétrica
610 kg/m3
aplicação(ões)
microbiology
pharmaceutical
temperatura de armazenamento
15-25°C
adequação
anaerobic bacteria
Descrição geral
O caldo tioglicolato é um meio complexo de crescimento microbiano amplamente usado para promover o crescimento de microrganismos aeróbios e anaeróbios. O caldo tioglicolato contém ácido tioglicólico, um agente redutor, que cria um ambiente com depleção de oxigênio no meio que promove o crescimento de bactérias anaeróbias. Além disso, o meio contém resazurina, um indicador redox que muda de cor em resposta aos níveis de oxigênio. O caldo tioglicolato é usado para o cultivo de bactérias microaerofílicas, que requerem níveis parciais de oxigênio e dióxido de carbono para um crescimento ideal. Ele pode ser usado para a exigência de oxigênio de um organismo’ ou sua capacidade de crescer em um ambiente anaeróbio ou microaerofílico. O caldo também pode ser suplementado com outros fatores de crescimento, como vitaminas ou aminoácidos, para melhorar o crescimento de bactérias fastidiosas.
Aplicação
O caldo tioglicolato é comumente usado como meio de pré-enriquecimento para recuperação, crescimento e identificação de bactérias anaeróbias de várias amostras ambientais e de alimentos e bebidas. Ele pode promover o crescimento de uma ampla gama de microrganismos
Características e benefícios
Nossos meios granulados são:
  • Mais seguros - redução significativa da inalação de substâncias tóxicas e alergênicas, resultando em menos respostas alérgicas. Menos contaminação das ferramentas de trabalho e do ambiente
  • Precisão - Sem separação de componentes e sem aglomeração, mesmo em condições úmidas ou quentes, o que garante um produto uniforme com maior precisão de desempenho
  • Rápido - Dissolução rápida e uniforme em água
  • Mais fácil - Manuseio e pesagem mais fáceis devido às melhores propriedades de fluxo. Os meios não grudam no frasco ou no recipiente
  • Confiável - A distribuição homogênea dos ingredientes garante alta reprodutibilidade, mesmo que sejam usadas apenas pequenas quantidades de meios.
Ligação
Substitui: 1.08190.5007
Informações legais
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3