1.46406
Meio de tioglicolato líquido
bottle capacity 100 mL, bottle filling volume 100 mL, closure type, Red flip cap with septum, pack of 10 bottles
Sinônimo(s):
Fluid Thioglycollate Medium acc EP+USP, Fluid Thioglycollate Medium, FTM, Thioglycollate Broth
About This Item
Produtos recomendados
Agency
EP 2.6.1
JP 4.06
USP 71
Nível de qualidade
esterilidade
sterile; autoclaved
Formulário
liquid (ready-to-use)
prazo de validade
12 mo.
Características
closure type Red flip cap with septum
ready-to-use
embalagem
pack of 10 bottles
capacidade do frasco
100 mL
bottle filling volume
100 mL
capacidade
100 mL
pH
7.1
aplicação(ões)
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
sterility testing
compatibilidade
for use with Steritest® Symbio FLEX Pump Kit, 2 media (SYMBFLE01)
for use with Steritest® Symbio ISL Pump Kit, 2 media (SYMBISL01)
for use with Steritest® Symbio LFH Pump Kit (SYMBLFH01)
temperatura de armazenamento
2-25°C
adequação
aerobic bacteria
anaerobic bacteria
Descrição geral
Aplicação
Características e benefícios
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2