Documentos Principais
SCC007
Sigma-Aldrich
Linhagem de células precursoras neurais humanas ReNcell CX
ReNcell CX is an immortalized human neural progenitor cell line with the ability to readily differentiate into neurons & glial cells.
Sinônimo(s):
Human NSC Line, Human Neural Stem Cell Line, Human Neural Stem Cells
About This Item
Código UNSPSC:
41106509
eCl@ss:
32011203
NACRES:
NA.75
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
fonte biológica
human
Nível de qualidade
fabricante/nome comercial
Chemicon®
ReNcell
técnica(s)
cell culture | stem cell: suitable
entrada
sample type neural stem cell(s)
Condições de expedição
liquid nitrogen
Descrição geral
Fonte do produto: tecido cerebral cortical humano
ReNcell CX é uma linhagem de células precursoras neurais humanas imortalizadas com a capacidade de se diferenciar prontamente em neurônios e células gliais. A linhagem ReNcell CX foi derivada da região cortical do cérebro fetal humano. Imortalizada pela transdução retroviral com o oncogene c-myc, essa linhagem celular cresce rapidamente como uma monocamada na laminina com um tempo de duplicação de 20-30 horas. Análises de cariótipo indicam que a linhagem ReNcell CX retém um cariótipo diploide normal em cultura, mesmo após repicagens prolongadas (>45 repicagens). A ReNcell CX foi desenvolvida pela ReNeuron Group plc, uma empresa de biotecnologia especializada no uso de células-tronco somáticas humanas para produtos terapêuticos. A ReNcell CX pode ser usada para diversas aplicações de pesquisa, tais como estudos de neurotoxicidade, neurogênese, eletrofisiologia, funções de neurotransmissores e receptores. As células ReNcell CX foram obtidas de maneira legal e ética, em conformidade com os procedimentos vigentes locais de consentimento livre e esclarecido.
ReNcell usada agora em um modelo celular tridimensional da doença de Alzheimer!
Tanzi, R and Kim, DY et. al. A three-dimensional human neural cell culture model of Alzheimer′s disease. Nature. 2014 Nov 13;515(7526):274-8.
(Publicado no periódico Nature)
Descrição de linhagem celular
Células-tronco neurais
Aplicação
Categoria de pesquisa
Pesquisa com células-tronco
Componentes
> 1 × 106 células ReNcell CX viáveis
Qualidade
Cada lote das células ReNcell CX foi validado quanto ao alto nível de expressão de nestina e Sox 2 e para suas capacidades de autorrenovação e diferenciação em várias linhagens (vide as figuras na ficha de dados). As células também exibem cariótipo normal, conforme avaliado por espalhamento dos cromossomos, e tiveram resultado negativo em testes de micoplasma. O sangue materno foi triado para HIV, HTLV, hepatite B e C.
Armazenamento e estabilidade
Quando armazenadas nas condições de armazenamento recomendadas (nitrogênio líquido), as células ReNcell CX são estáveis até a data de validade. Não exponha a temperaturas elevadas. Descarte todos os reagentes restantes após o prazo de validade. Recomendamos que as células sejam usadas em até dez repicagens.
Outras notas
Este produto destina-se à venda e é vendido unicamente a instituições acadêmicas para uso em pesquisa acadêmica interna de acordo com os termos do “Contrato de uso acadêmico”, conforme detalhado na documentação do produto. Para obter informações sobre qualquer outro uso, entre em contato pelo e-mail [email protected].
Informações legais
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Exoneração de responsabilidade
SOMENTE PARA FINS DE PESQUISA. Esse produto é regulamentado na França quando se destina ao uso para fins científicos, inclusive para atividades de importação e exportação (Artigo L 1211-1 parágrafo 2 do Código de Saúde Pública). O comprador (ou seja, o usuário final) deve obter uma autorização de importação do Ministério da Pesquisa da França, conforme o Artigo L1245-5-1 II. do Código de Saúde Pública. Ao solicitar este produto, você confirma que obteve a autorização de importação adequada.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
does not flash
Ponto de fulgor (°C)
does not flash
Visite a Biblioteca de Documentos
Mia C Borlongan et al.
Neuromolecular medicine, 23(4), 540-548 (2021-04-09)
The present in vitro study showed that IL-2/IL-2R antibody complex facilitates Treg-induced neuroprotection in the oxygen glucose deprivation/reoxygenation (OGD/R) model of stroke. First, we examined the role of IL-2/IL-2R-treated Tregs in OGD/R-exposed rat primary cortical cells (PCCs), which represent the
Liang Luo et al.
Cells, 10(3) (2021-03-07)
Human adipose-derived stromal cells (ADSCs) are receiving unprecedented attention as a potential cellular source for regenerative medicine-based therapies against various diseases and conditions. However, there still have significant issues concerning the translational development of ADSC-based therapies, such as its heterogeneity
Greg Maguire et al.
Physiological reports, 7(9), e14072-e14072 (2019-05-03)
Evidence suggests that adult stem cell types and progenitor cells act collectively in a given tissue to maintain and heal organs, such as muscle, through a release of a multitude of molecules packaged into exosomes from the different cell types.
Sebastian Peters et al.
Neurotherapeutics : the journal of the American Society for Experimental NeuroTherapeutics, 18(3), 1963-1979 (2021-04-17)
Adult neurogenesis is a target for brain rejuvenation as well as regeneration in aging and disease. Numerous approaches showed efficacy to elevate neurogenesis in rodents, yet translation into therapies has not been achieved. Here, we introduce a novel human TGFβ-RII
Qi Gu et al.
Advanced healthcare materials, 5(12), 1429-1438 (2016-03-31)
Direct-write printing of stem cells within biomaterials presents an opportunity to engineer tissue for in vitro modeling and regenerative medicine. Here, a first example of constructing neural tissue by printing human neural stem cells that are differentiated in situ to
Artigos
ReNcell neural progenitors are immortalized human neural stem cell lines that can differentiate into neurons, astrocytes sand oligodendrocytes.
Read types of stem cells including multipotent stem cells, Pluripotent stem cells and iPSCs and their applications in basic stem cell research, stem cell therapy and disease modelling
Frequently asked questions about neural stem cells including NSC derivation, expansion and differentiation.
Derivation and characterization of functional human neural stem cell derived oligodendrocyte progenitor cells (OPCs) that efficiently myelinate primary neurons in culture.
Protocolos
A stem cell culture protocol to generate 3D NSC models of Alzheimer’s disease using ReNcell human neural stem cell lines.
Step-by-step culture protocols for neural stem cell culture including NSC isolation, expansion, differentiation and characterization.
Questions
  1. Hello, are these cell lines Puromycin or Hygromycin resistant?
    1 answer
    1. These cell lines were selected using hygromycin resistance.