Documentos
SCM013
Sigma-Aldrich
Suplemento de meio NDiff Neuro-27 (100 unidades)
NDiff Neuro-27 Medium Supplement is a serum-free supplement containing antioxidants & other factors that has been developed for the in vitro propagation & maintenance of undifferentiated murine embryonic stem (ES) cells in serum free medium.
Sinônimo(s):
NDiff Medium Supplement, Neuro-27 Medium Supplement
About This Item
Código UNSPSC:
12352207
eCl@ss:
32160801
NACRES:
NA.75
Nível de qualidade
forma
liquid
fabricante/nome comercial
Chemicon®
Millipore
técnica(s)
cell culture | stem cell: suitable
entrada
sample type: mouse embryonic stem cell(s)
Condições de expedição
dry ice
Descrição geral
O suplemento de meio NDiff Neuro-27 é isento de soro e contém antioxidantes e outros fatores. Ele foi desenvolvido especificamente para propagação in vitro e manutenção de células-tronco embrionárias (CTE) murinas não diferenciadas em meio isento de soro (Nichols J, 2006). Este produto também pode ser usado para diferenciar CT murinas em neurônios pós-mitóticos particularmente por diferenciação em monocamadas (Ying QL, 2003).
forma física
O suplemento de meio NDiff Neuro-27 é fornecido na forma de solução aquosa. A concentração de trabalho ideal do suplemento de meio deve ser determinada de acordo com os usos e tipos de célula. Na maioria dos casos, uma diluição de 1:40-1:200 é adequada. De modo geral, o Neuro-27 é diluído na proporção de 1:100 para autorrenovação e diferenciação neural de CT de camundongo.
Armazenamento e estabilidade
Manter a –20 °C até a data de validade. Manter ao abrigo da luz. Após descongelar, divida a parte não usada em alíquotas e armazene a –20 °C até o uso futuro. Depois da adição ao meio de cultura celular, o produto é estável a 4 °C por quatro semanas.
Informações legais
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Exoneração de responsabilidade
Exceto quando indicado em contrário em nosso catálogo ou em outros documentos da empresa que acompanham o(s) produto(s), os nossos produtos destinam-se somente ao uso em pesquisa e não devem ser usados para qualquer outra finalidade, o que inclui, dentre outros, usos comerciais não autorizados, usos para diagnóstico in vitro, usos terapêuticos ex vivo ou in vivo, ou qualquer tipo de consumo ou aplicação em humanos ou animais.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Defined conditions for neural commitment and differentiation
Ying, Qi-Long and Smith, Austin G
Test, 365, 327-341 (2003)
Qi-Long Ying et al.
Nature biotechnology, 21(2), 183-186 (2003-01-14)
Mouse embryonic stem (ES) cells are competent for production of all fetal and adult cell types. However, the utility of ES cells as a developmental model or as a source of defined cell populations for pharmaceutical screening or transplantation is
Jennifer Nichols et al.
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 329, 91-98 (2006-07-19)
The availability of murine embryonic stem (ES) cells has revolutionized the study of mammalian development and disease. We recently developed a culture medium that has enabled us to identify the essential signaling pathways required for maintenance of pluripotency in vitro.
Artigos
Organoid culture FAQs. Learn how to culture and analyze organoids following established 3D cell culture protocols. Tips and tricks.
Protocolos
Step-by-step culture protocols for neural stem cell culture including NSC isolation, expansion, differentiation and characterization.