T5648
Tamoxifeno
≥99% (TLC), powder, PKC inhibitor
Sinônimo(s):
Trans-Tamoxifeno, (Z)-1-(p-dimetilaminoetoxifenil)-1,2-difenil-1-buteno, trans-2-[4-(1,2-difenil-1-butenil)fenoxi]-N,N-dimetiletilamina
About This Item
Produtos recomendados
product name
Tamoxifeno, ≥99%
esterilidade
(Not packaged in a sterile environment)
Ensaio
≥99%
pf
97-98 °C (lit.)
solubilidade
H2O: insoluble <0.1% at 20 °C
chloroform: soluble 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
2-propanol: soluble
DMSO: soluble
ethanol: soluble
methanol: soluble
propylene glycol: soluble
espectro de atividade do antibiótico
neoplastics
Modo de ação
enzyme | inhibits
originador
AstraZeneca
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC\C(c1ccccc1)=C(/c2ccccc2)c3ccc(OCCN(C)C)cc3
InChI
1S/C26H29NO/c1-4-25(21-11-7-5-8-12-21)26(22-13-9-6-10-14-22)23-15-17-24(18-16-23)28-20-19-27(2)3/h5-18H,4,19-20H2,1-3H3/b26-25-
chave InChI
NKANXQFJJICGDU-QPLCGJKRSA-N
Informações sobre genes
human ... CYP1A2(1544) , EBP(10682) , ESR1(2099) , ESR2(2100) , ESRRA(2101)
rat ... Ar(24208) , Esr1(24890)
Descrição geral
Este derivado não esteroide de tri-feniletileno suprime o crescimento tumoral e foi relatado como carcinógeno e teratógeno em animais. Além disso, o TC pode proteger os ossos da perda óssea por deficiência de estrogênio, reduzir o colesterol plasmático e tem sido implicado na carcinogênese hepática em ratos. Outras ações do TC incluem a redução dos níveis plasmáticos de fator de crescimento semelhante à insulina, indução das células ao redor das células cancerígenas a secretar fator de crescimento transformador β e inibição da peroxidação lipídica da membrana, provavelmente pela diminuição da fluidez da membrana.
Aplicação
- No ensaio de MTS (3-(4,5-dimetiltiazol-2-il)-5-(3-carboximetoxifenil)-2-(4-sulfofenil)-2H-tetrazólio) e no ensaio de coloração violeta cristal para acessar a viabilidade celular
- para induzir a ablação por Dicer em camundongos condicionais para Dicer, estudar os efeitos da deficiência de Dicer na diferenciação e função dos adipócitos.
- estudar seus efeitos biológicos na linhagem celular Jurkat resistente a glicocorticoides (GC), derivada da leucemia linfoblástica aguda de células T (T-LLA)
- estudar os efeitos fisiológicos do tratamento com tamoxifeno na POA do hipotálamo mediado pelo receptor de estrogênio alfa (ERα) em camundongos
- induzir a atividade da recombinase Cre para manipulação de genes.
- facilitar a recombinação do alelo ect2flox em órgãos de camundongos
- estudar seu efeito na ativação microglial induzida por lipopolissacarídeos (LPS)
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Nota de preparo
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A - Repr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Os clientes também visualizaram
Artigos
We presents an article on Autophagy in Cancer Promotes Therapeutic Resistance
Discover Bioactive Small Molecules for ADME/Tox
Conteúdo relacionado
A investigação de vias proteicas é uma parte fundamental da pesquisa de descoberta e desenvolvimento de medicamentos. Saiba mais sobre a análise de vias proteicas, incluindo a triagem de bibliotecas químicas, a investigação da atividade de proteínas e enzimas e a modulação de vias de proteínas usando pequenas moléculas.
Explore protein pathway analysis including chemical library screening and modulating pathways with small molecules.
Chromatograms
application for HPLC, application for SPENossa equipe de cientistas tem experiência em todas as áreas de pesquisa, incluindo Life Sciences, ciência de materiais, síntese química, cromatografia, química analítica e muitas outras.