Documentos Principais
PICM0RG50
Millipore
Insertos de cultura celular permanentes Millicell®
pore size 0.4 μm, diam. 30 mm, transparent PTFE membrane, hydrophilic, H 5 mm, size 6 wells, sterile
Sinônimo(s):
Millicell Cell Culture Insert, 30 mm, hydrophilic PTFE, 0.4 µm, Millicell-CM, cell culture inserts, organotypic inserts, plate inserts
About This Item
Código UNSPSC:
41104923
eCl@ss:
32011202
NACRES:
NB.22
Materiais
polystyrene housing
transparent PTFE membrane
Nível de qualidade
esterilidade
ethylene oxide treated
sterile
Características
hydrophilic
fabricante/nome comercial
Millicell®
embalagem
pkg of Individually blister packaged
Parâmetros
50 °C max. temp.
técnica(s)
cell attachment: suitable
cell culture | mammalian: suitable
cell differentiation: suitable
Altura
5 mm
Diâmetro
30 mm
tamanho
6 wells
área da superfície
4.2 cm2
cor
transparent membrane, when wetted
Matriz
Biopore
tamanho de poro
0.4 μm
tipo de ligação
low binding surface
método de detecção
fluorometric
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
Com insertos Millicell, as células de fixação ou suspensão podem acessar o meios de ambos os seus lados apical e basolateral. O crescimento, a estrutura e a função celular mimetizam melhor o que acontece in vivo. Além disso, os insertos Millicell permitem o estudo de ambos os lados da monocamada celular.
Aplicação
  • Fixação celular, Cultura celular 3D, crescimento celular, diferenciação celular, imunocitoquímica
  • A membrana Biopore (PTFE hidrofílico) é ideal para aplicações de baixa ligação a proteínas, visualização de células vivas e imunofluorescência
Características e benefícios
  • Para viabilidade celular elevada e estudo superior da estrutura de explante tridimensional
  • A altura mais baixa permite caber dentro de uma placa de Petri padrão
  • A membrana Biopore (PTFE) fornece alta viabilidade—por até 40 dias—e excelente transporte de oxigênio transmembrana
  • A membrana é opticamente transparente e otimizada para a manutenção de explantes organotípicos a longo prazo
Nota de preparo
To ensure proper wetting of the membrane from the basolateral side and to mitigate a chance of bubble formation:
  1. Add assay solution or media to the receiver well: 2 mL for 6 well format orequivalent dimensions.
  2. With forceps, place the insert into the receiver well at a 30°-45° angle togradually wet it out from the basolateral side.
  3. Once edges start to wet out, gently lower the insert until it is fully seatedinto the well.
Informações legais
BIOPORE is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millicell is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Keisuke Ikegami et al.
Investigative ophthalmology & visual science, 61(3), 26-26 (2020-03-18)
Elevated IOP can cause the development of glaucoma. The circadian rhythm of IOP depends on the dynamics of the aqueous humor and is synchronized with the circadian rhythm pacemaker, that is, the suprachiasmatic nucleus. The suprachiasmatic nucleus resets peripheral clocks
Ryota Tamura et al.
Human gene therapy, 31(5-6), 352-366 (2020-02-23)
Glioblastoma is the most aggressive brain tumor characterized by diffuse infiltration into the normal brain parenchyma. Neural stem cells are known to possess the tumor-tropic migratory capacity and thus can be used as cellular vehicles for targeted delivery of therapeutic
Abigail K Myers et al.
Development (Cambridge, England), 147(2) (2020-01-10)
The precise migration of cortical interneurons is essential for the formation and function of cortical circuits, and disruptions to this key developmental process are implicated in the etiology of complex neurodevelopmental disorders, including schizophrenia, autism and epilepsy. We have recently
Andrea S Cupp et al.
Biology of reproduction, 68(6), 2033-2037 (2003-02-28)
The first morphological event after initiation of male sex determination is seminiferous cord formation in the embryonic testis. Cord formation requires migration of pre-peritubular myoid cells from the adjacent mesonephros. The embryonic Sertoli cells are the first testicular cells to
R Le Bouffant et al.
Human reproduction (Oxford, England), 25(10), 2579-2590 (2010-07-31)
The initiation of meiosis is crucial to fertility. While extensive studies in rodents have enhanced our understanding of this process, studies in human fetal ovary are lacking. We used RT-PCR and immunohistochemistry to investigate expression of meiotic factors in human
Protocolos
Toluidine blue selectively stains nuclear material and acidic tissue components, aiding in histological staining for tissues rich in DNA/RNA.
This protocol covers three methods for the microscopic examination of cell samples.
This technical article covers the indirect co-culture of embryonic stem cells with embryonic fibroblasts.
This page covers the basic indirect co-culture procedure on both sides of Millicell cell culture insert membranes.
Ver tudo
Conteúdo relacionado
Explore our portfolio of 3D cell culture tools and technologies for any 3D cell line or application and discover organoids, hydrogels, ULA, microwell, or hydrogel plates, and more.