MAB3418
Anti-MAP2 Antibody
CHEMICON®, mouse monoclonal, AP20
Sinônimo(s):
Microtubule Associated Protein, MAP2A and 2B
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Anticorpo anti-MAP2, clone AP20, clone AP20, Chemicon®, from mouse
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
AP20, monoclonal
reatividade de espécies
bovine, mouse, rat, chicken, quail, Xenopus, human
embalagem
antibody small pack of 25 μg
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
chicken ... Map2(424001)
frog ... Map2(780043)
human ... MAP2(4133)
mouse ... Map2(17756) , Map2(281294)
rat ... Map2(25595)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Neurociência
&Marcadores neuronais e gliais
60 ng/ml. Em SDS-PAGE, a MAP-2 de rato adulto migra como um dubleto intimamente associado com um peso molecular de aproximadamente 280-300 kD representando as isoformas MAP-2A e -2B, mas não a isoforma MAP-2C de 70 kDa. No entanto, no início do desenvolvimento do cérebro (dia 10 pós-natal em ratos), a MAP-2 migra como uma banda única que é idêntica à banda de peso molecular mais baixo do dubleto de MAP-2 adulto (MAP-2b). Mais tarde no desenvolvimento (dias 17-18 pós-natais), a mobilidade da MAP-2 muda para a forma de dubleto adulto. (Na medula espinhal, a conversão para a forma adulta ocorre mais cedo). Os usuários devem executar géis de gradiente SDS-PAGE de 4% a 20%.
Imuno-histoquímica:
5 µg/ml (seções congeladas fixas com 4% de PFA).
Imuno-histoquímica:
Foram utilizados 5 µg/ml de um lote anterior. O Anti-MAP-2 pode ser usado para tingir tecidos (cérebro ou medula espinhal) fixados com paraformaldeído.
As concentrações de trabalho ideais devem ser determinadas pelo usuário final.
Qualidade
Análise de Western blot:
uma diluição de 1:1000 deste lote detectou MAP2 em 10 μg de lisados de cérebro de rato.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Durante o envio, pequenos volumes do produto ocasionalmente ficarão presos na vedação do frasco do produto. Para produtos com volumes de 200 µl ou menos, recomendamos bater suavemente o frasco em uma superfície dura ou centrifugá-lo brevemente em uma centrífuga de bancada para desalojar qualquer líquido na tampa do’recipiente.
Nota de análise
cerebral, cultura neuronal, células T98G de glioblastoma humano.
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Os clientes também visualizaram
Artigos
Human iPSC neural differentiation media and protocols used to generate neural stem cells, neurons and glial cell types.