AB5543
Anti-MAP2 Antibody
CHEMICON®, chicken polyclonal
Sinônimo(s):
Anti-MAP-2, Anti-MAP2A, Anti-MAP2B, Anti-MAP2C
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Anti-MAP2 Antibody, Chemicon®, from chicken
fonte biológica
chicken
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
rat
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
rat ... Map2(25595)
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Neuroscience
Neuronal & Glial Markers
Neurofilament & Neuron Metabolism
Immunohistochemistry on frozen tissue sections. Suggested fixative is 4% paraformaldehyde (1-10 minutes) followed by 5 minutes in -20°C methanol.
Immunocytochemistry: 1:5,000-1:10,000 on cells in tissue culture fixed for 1-10 minutes in 10% formalin followed by five minutes in -20°C methanol.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Positive = cerebral cortex. Negative = liver or kidney.
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2