Documentos
AB1543
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-sinapsina I
serum, Chemicon®
Sinônimo(s):
Synapsin-1
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
serum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
human, bovine, rat, mouse
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... SYN1(6853)
Descrição geral
A sinapsina I é um membro da família das sinapsinas. As sinapsinas são fosfoproteínas neuronais que se associam à superfície citoplasmática das vesículas sinápticas. Os membros da família são caracterizados por domínios proteicos comuns e estão implicados na sinaptogênese e na modulação da liberação de neurotransmissores, sugerindo um papel potencial em diversas doenças neuropsiquiátricas. Esse membro da família das sinapsinas desempenha um papel na regulação da axonogênese e da sinaptogênese. A proteína serve como substrato para diversas proteínas quinases diferentes e a fosforilação pode funcionar na regulação desta proteína no terminal nervoso. Mutações do gene sinapsina I podem estar associadas a distúrbios ligados ao X com degeneração neuronal primária, como a síndrome de Rett.
Especificidade
Sinapsina I (peso molecular de 80.000 e 77.000). A marcação imunológica é bloqueada pela pré-adsorção do anticorpo com Sinapsina I. A sinapsina está localizada apenas no terminal nervoso do cérebro e é um excelente marcador para sinapses.
Imunogênio
Sinapsina I (mistura de Ia & Ib) purificada de cérebro bovino.
Aplicação
Categoria de pesquisa
Neurociência
Detecte a Sinapsina I usando este anticorpo anti-Sinapsina I validado para uso em IC, IH(P), IP e WB.
Subcategoria de pesquisa
Sinapse e biologia sináptica
Western blot:
1:200 de um lote anterior foi usado para Proteína A marcada, diluição 1:1.000 para ECL.
Imunocitoquímica:
usou-se diluição de 1:500-1:2.000 de um lote anterior.
Imunoprecipitação:
5 μl de um lote anterior imunoprecipitou quantitativamente toda a sinapsina em 200 μg de cérebro de rato.
As diluições de trabalho ideais devem ser determinadas pelo usuário final.
Qualidade
Imuno-histoquímica (parafina): Padrão/morfologia de coloração representativa da sinapsina em neurônios do hipocampo de rato. O tecido foi pré-tratado com citrato, pH 6,0, recuperação de antígenos. Um lote anterior desse anticorpo foi diluído a 1:1000, usando reagentes IHC-Select com HRP-DAB. A imunorreatividade é vista diretamente associada à extremidade terminal do corpo celular neuronal.
Coloração IHC-Parafina com Recuperação de Epítopos: Hipocampo de rato
Descrição-alvo
77 e 80 kDa
forma física
Anti-soro policlonal de coelho em tampão sem conservantes.
Não purificado
Armazenamento e estabilidade
Estável por 1 ano a -20 ºC a partir da data de recebimento.
Recomendações de manuseio: Após o recebimento e antes de remover a tampa, centrifugue o frasco e misture delicadamente a solução. Separe as alíquotas em tubos de microcentrífuga e armazene a -20 °C. Evite ciclos repetidos de congelamento/descongelamento, pois podem danificar a IgG e afetar o desempenho do produto.
Nota de análise
Controle
Neurônios primários do hipocampo de camundongo, lisados cerebrais de camundongos, células PC-12.
Outras notas
Concentração: Vide a concentração específica do lote no certificado de análise.
Informações legais
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Exoneração de responsabilidade
Exceto quando indicado em contrário no nosso catálogo ou em outros documentos da empresa que acompanham o(s) produto(s), os nossos produtos destinam-se somente para uso em pesquisa e não devem ser usados para qualquer outra finalidade, o que inclui, dentre outros, usos comerciais não autorizados, usos para diagnóstico in vitro, usos terapêuticos ex vivo ou in vivo, ou qualquer tipo de consumo ou aplicação em humanos ou animais.
Not finding the right product?  
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Michael J Vasek et al.
Nature, 534(7608), 538-543 (2016-06-24)
Over 50% of patients who survive neuroinvasive infection with West Nile virus (WNV) exhibit chronic cognitive sequelae. Although thousands of cases of WNV-mediated memory dysfunction accrue annually, the mechanisms responsible for these impairments are unknown. The classical complement cascade, a
Fernando J Sepulveda et al.
PloS one, 5(7), e11820-e11820 (2010-08-03)
The mechanisms that induce Alzheimer's disease (AD) are largely unknown thereby deterring the development of disease-modifying therapies. One working hypothesis of AD is that Abeta excess disrupts membranes causing pore formation leading to alterations in ionic homeostasis. However, it is
Innate synchronous oscillations in freely-organized small neuronal circuits.
Shein Idelson, M; Ben-Jacob, E; Hanein, Y
Testing null
The X-linked mental retardation protein OPHN1 interacts with Homer1b/c to control spine endocytic zone positioning and expression of synaptic potentiation.
Nakano-Kobayashi, A; Tai, Y; Nadif Kasri, N; Van Aelst, L
The Journal of Neuroscience null
Dopaminergic-like neurons derived from oral mucosa stem cells by developmental cues improve symptoms in the hemi-parkinsonian rat model.
Ganz, J; Arie, I; Buch, S; Zur, TB; Barhum, Y; Pour, S; Araidy, S; Pitaru, S; Offen, D
Testing null