M9942
Anti-MAP2 Antibody
mouse monoclonal, HM-2
Selecione um tamanho
R$ 1.044,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 1.044,00
Produtos recomendados
Nome do produto
Monoclonal Anti-MAP2 antibody produced in mouse, clone HM-2, purified from hybridoma cell culture
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
HM-2, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~280 kDa
reatividade de espécies
rat, chicken, human, mouse, bovine, quail
embalagem
antibody small pack of 25 μL
concentração
~2 mg/mL
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
microarray: suitable
western blot: 1-2 μg/mL using rat brain extract
Isotipo
IgG1
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... MAP2(4133)
mouse ... Mtap2(17756)
rat ... Map2(25595)
Descrição geral
MAP2 is known to promote microtubule assembly and to form side arms on microtubules. It also interacts with neurofilaments, actin and other elements of the cytoskeleton.
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
By immunoblotting, a working antibody concentration of 1-2 μg/ml is recommended using a rat brain extract.
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Armazenamento e estabilidade
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
produto relacionado
recomendado
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)