The antibody is provided as a purified rabbit polyclonal in a buffer. It is recommended to store it at -20ºC in undiluted aliquots for up to 6 months after the date of receipt. It is important to avoid repeated freeze/thaw cycles.
AB5622
Anti-MAP2 Antibody
CHEMICON®, rabbit polyclonal
Sinônimo(s):
Anticorpo anti-MAP2
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Anticorpo antiproteína 2 associada a microtúbulos (MAP2), Chemicon®, from rabbit
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
saturated ammonium sulfate (SAS) precipitated
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
rat, mouse, human
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... MAP2(4133)
mouse ... Map2(17756)
rat ... Map2(25595)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Neurociência
uma diluição de 1:1.000 de um lote anterior foi usada em neurônios primários.
Imuno-histoquímica:
diluição de 1:1.000 em cortes de tecido fixados em paraformaldeído 4%/PBS.
Immunoblotting:
uma diluição de 1:2.000 foi usada em um lote anterior. Reconhece MAP2A (280-300 kDa) e MAP2B (270-280 KDa) e, em menor grau, MAP2C (70 kDa) e MAP2D (70-75 kDa).
ELISA:
foi usada uma diluição maior ou igual a 1:2.000 de um lote anterior.
As diluições de trabalho ideais devem ser determinadas pelo usuário final.
Marcadores neuronais e gliais
Metabolismo de neurofilamentos e neurônios
Qualidade
coloração de MAP2 (N.° do cat. AB5622) em cerebelo normal. Tecido pré-tratado com citrato, pH 6,0. Este lote de anticorpos foi diluído na proporção de 1:500, usando Detecção IHC-Select com HRP-DAB. A imunorreatividade é observada como uma coloração semelhante a fibras (marrom) no microtúbulo.
Coloração ideal com tampão TE, pH 9,0, recuperação de epítopos: cerebelo humano
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
tecido cerebral humano ou células T98G de glioblastoma humano
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Os clientes também visualizaram
-
Is it acceptable to aliquot the antibody into smaller volume aliquots for storage at -20°C?
1 answer-