Documentos Principais
ABN78
Sigma-Aldrich
Anti-NeuN Antibody
rabbit polyclonal
Sinônimo(s):
RNA binding protein fox-1 homolog 3, Fox-1 homolog C, Fox-3, Hexaribonucleotide-binding protein 3, NeuN, Neuronal nuclei
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nome do produto
Anticorpo antiNeuN (coelho), from rabbit, purified by affinity chromatography
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
mouse, human, snail, rat
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
Descrição geral
Proteína de ligação ao RNA Fox-1 homólogo 3 (também conhecida como NeuN, Nucleares Neuronais) é codificada pelo gene Rbfox3 (também conhecido como D11Bwg0517e, Hrnbp3) em espécies murinas. A família Fox de ligação ao RNA (Rbfox) de fatores de processamento (splicing) é composta por três membros, Rbfox1 (Fox-1 ou A2BP1), Rbfox2 (Fox-2 ou RBM9) e Rbfox3 (Fox-3, HRNBP3 ou NeuN). As proteínas Rbfox regulam o processamento (splicing) de muitas transcrições neuronais (pré-mRNAs) por meio da ligação da sequência (U)GCAUG em íntrons que flanqueiam éxons alternativos. Um motivo (U)GCAUG downstream do éxon alternativo, em geral, promove a inclusão do éxon dependente de Rbfox, enquanto um motivo upstream, em geral, impede a inclusão do éxon. Originalmente caracterizado como um marcador de neurônios pós-mitóticos e nomeado como núcleo neuronal (NeuN), o Rbfox3 desempenha um papel na promoção da diferenciação neuronal por meio do processamento alternativo (splicing) de pré-mRNA do gene Numb durante o desenvolvimento do cérebro. Foi relatado que a supressão de Rbfox3 em camundongos resulta em defeitos de expressão gênica no hipocampo, em defeitos na transmissão sináptica e plasticidade no giro denteado, bem como em aumento da suscetibilidade a convulsões e diminuição de comportamentos relacionados à ansiedade. Da mesma forma, mutações no gene RBFOX3 humano foram associadas a atrasos no neurodesenvolvimento, deficiências cognitivas, traços autistas e epilepsia.
Especificidade
Anticorpo Anti-NeuN de coelho é um anticorpo policlonal que visa a região N-terminal do NeuN, que termina no início do motivo de reconhecimento de RNA (RRM). A região alvo está presente em todas as isoformas processadas humanas, de camundongo e rato relatadas pela UniProt (A6NFN3, Q8BIF2, D4A2H6, A0A0G2K2J4).
Imunogênio
Epítopo: extremidade N
Fragmento N-terminal de NeuN recombinante de camundongo marcado com GST.
Aplicação
Análise imunocitoquímica: uma diluição de 1:500 de um lote representativo detectou NeuN em neurônios do hipocampo embrionário em E18 de ratos em cultura.
Análise imuno-histoquímica: uma diluição de 1:500 de um lote representativo detectou neurônios positivos para NeuN em cortes de tecido de cérebro humano (cerebelo e córtex cerebral) e de camundongo (hipocampo).
Análise imunocitoquímica: um lote representativo imunocoloriu neurônios fixados em paraformaldeído 4% isolados de cérebro de caracol (Nikolić, L., et al. (2013). J. Exp. Biol. 216(Pt 18): 3531-3541).
Análise por imunofluorescência: lotes representativos detectaram neurônios positivos para NeuN em cortes de cérebro congelados de camundongos perfundidos com paraformaldeído 4% (Cherry, J.D., et al. (2015). J. Neuroinflammation. 12:203; Huang, B., et al. (2015). Neuron. 85(6):1212-1226; Ataka, K., et al. (2013). PLoS One. 8(11):e81744).
Análise por imunofluorescência: lotes representativos detectaram neurônios positivos para NeuN em cortes de tecido cerebral humano com esclerose lateral amiotrófica (ELA) fixados em formalina e embebidos em parafina (Fratta, P., et al. (2015). Neurobiol. Aging. 36(1):546.e1-7).
Análise imuno-histoquímica: um lote representativo detectou neurônios positivos para NeuN em cortes de tecido cerebral de ratos (Mendonça, M.C., et al. (2013).Toxins. 5(12):2572-2588).
Análise de western blot: um lote representativo detectou NeuN em lisados de tecido cerebral de camundongos e ratos (Huang, B., et al. (2015). Neuron. 85(6):1212-1226; Mendonça, M.C., et al. (2013).Toxins. 5(12):2572-2588).
Este anticorpo policlonal de coelho também está disponível conjugado com Alexa Fluor 488 (ABN78A4), biotina (ABN78B) e Cy3 (ABN78C3) para aplicações de imunocitoquímica, imunofluorescência e imuno-histoquímica.
Categoria de pesquisa
Neurociência
O anticorpo antiNeuN (de coelho), N.º do catálogo ABN78, é um anticorpo policlonal de coelho altamente específico direcionado ao NeuN e que foi testado em imunocitoquímica, imunofluorescência, imuno-histoquímica e western blot.
Subcategoria de pesquisa
Sinalização do desenvolvimento
Qualidade
Avaliado por western blot em extrato nuclear de cérebro de camundongos.
Análise de western blot: 0,2 µg/ml deste anticorpo detectou NeuN em 10 µg de extrato nuclear cerebral de camundongo.
Descrição-alvo
aproximadamente 48/42 kDa observado. 33,87/35,12 kDa (isoforma 1/2 humana), 40,61/39,05/35,64/34,07/35,63 kDa (isoforma 1/2/3/4/5 de camundongo), 40,59 kDa (de rato; UniProt D4A2H6), 34,05 kDa (de rato; UniProt A0A0G2K2J4) calculado. Bandas não caracterizadas podem ser observadas em um ou mais lisados.
forma física
Anticorpo policlonal de coelho purificado em tampão contendo Tris-glicina 0,1 M (pH 7,4), NaCl 150 mM com 0,05% de azida sódica.
Purificado por afinidade
Armazenamento e estabilidade
Estável por 1 ano a 2-8 °C a partir da data de recebimento.
Nota de análise
Controle
Extrato nuclear cerebral de camundongo
Outras notas
Concentração: consulte a ficha de informações específica do lote.
Informações legais
ALEXA FLUOR is a trademark of Life Technologies
Exoneração de responsabilidade
Exceto quando indicado em contrário em nosso catálogo ou em outros documentos da empresa que acompanham o(s) produto(s), os nossos produtos destinam-se somente ao uso em pesquisa e não devem ser usados para qualquer outra finalidade, o que inclui, dentre outros, usos comerciais não autorizados, usos para diagnóstico in vitro, usos terapêuticos ex vivo ou in vivo, ou qualquer tipo de consumo ou aplicação em humanos ou animais.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Jeong-Hwi Cho et al.
Molecular medicine reports, 13(4), 2949-2956 (2016-03-05)
4-Hydroxy‑3-methoxybenzaldehyde (vanillin) and 4-hydroxybenzyl alcohol (4-HBA) are well‑known phenolic compounds, which possess various therapeutic properties and are widely found in a variety of plants. In the present study, the effects of vanillin and 4‑HBA were first investigated on cell proliferation
C9orf72 frontotemporal lobar degeneration is characterised by frequent neuronal sense and antisense RNA foci.
Mizielinska, S; Lashley, T; Norona, FE; Clayton, EL; Ridler, CE; Fratta, P; Isaacs, AM
Acta neuropathologica null
Ganglioside GD3 is required for neurogenesis and long-term maintenance of neural stem cells in the postnatal mouse brain.
Wang, J; Cheng, A; Wakade, C; Yu, RK
The Journal of Neuroscience null
Félix Leroy et al.
eLife, 3, doi:10-doi:10 (2014-10-15)
In amyotrophic lateral sclerosis (ALS) the large motoneurons that innervate the fast-contracting muscle fibers (F-type motoneurons) are vulnerable and degenerate in adulthood. In contrast, the small motoneurons that innervate the slow-contracting fibers (S-type motoneurons) are resistant and do not degenerate.
Nichole L Foster et al.
Frontiers in neuroanatomy, 7, 53-53 (2014-01-11)
Perineuronal nets (PNs) are aggregates of extracellular matrix that have been associated with neuronal plasticity, critical periods, fast-spiking cells and protection from oxidative stress. Although PNs have been reported in the auditory system in several species, there is disagreement about
Artigos
Immunofluorescence uses antibody-conjugated fluorescent molecules for protein localization, modification confirmation, and protein complex visualization.
Learn differences in monoclonal vs polyclonal antibodies including how antibodies are generated, clone numbers, and antibody formats.
Explore the basics of working with antibodies including technical information on structure, classes, and normal immunoglobulin ranges.
Protocolos
Tips and troubleshooting for FFPE and frozen tissue immunohistochemistry (IHC) protocols using both brightfield analysis of chromogenic detection and fluorescent microscopy.
Questions
  1. I want to use ISH and combine it with IHC but need to make sure my protein markers are compatible with the ISH workflow. Is this primary antibody compatible with proteolytic induced antigen retrieval with proteinase K?
    1 answer
    1. In IHC analysis, this product is tested on tissues that were prepared using heat-induced epitope retrieval (HIER). The compatibility of the product is not determined for proteolytic-induced antigen retrieval with proteinase K. Keep in mind that epitope damage may be possible using PEIR, however, it may be possible.
      It may be useful to review the peer-reviewed articles for this application:
      https://www.sigmaaldrich.com/search/abn78?focus=papers&page=1&perpage=30&sort=relevance&term=abn78&type=citation_search