Documentos
MAB3303
Sigma-Aldrich
Anticorpo anticolágeno tipo VI, clone VI-26
clone VI-26, Chemicon®, from mouse
Sinônimo(s):
Anti-BTHLM1, Anti-OPLL, Anti-UCHMD1
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
VI-26, monoclonal
reatividade de espécies
human, rabbit
não deve reagir com
rat
fabricante/nome comercial
Chemicon®
disponibilidade
not available in Japan
técnica(s)
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... COL6A1(1291)
Especificidade
Reage especificamente com o hCL(VI). Ele é um anticorpo monoclonal de camundongo purificado para o colágeno humano tipo VI. O VI-26 não reage com colágeno tipo VI desnaturado ou reduzido, embora este anticorpo reconheça a tripla hélice que consiste em alfa1(VI), alfa 2(VI) e alfa3(gama). O epítopo não foi mapeado e sabe-se que o monoclonal não reage com os colágenos I, II, III, IV ou V em ensaios nativos.
Aplicação
Categoria de pesquisa
Estrutura celular
Imuno-histoquímica em tecidos fixados com acetona e embebidos em parafina. A fixação com formalina não é recomendada. A recuperação do antígeno é o tratamento com tripsina 0,04% em CaCl(2) 0,01 M, tris-HCl 0,05 M, pH 7,6, a 37 °C durante 10 minutos antes do bloqueio não específico com peroxidase.
IEE
As diluições de trabalho ideais devem ser determinadas pelo usuário final.
O anticorpo anticolágeno tipo VI, clone VI-26, detecta o nível de colágeno tipo VI e foi publicado e validado para uso em ELISA, IH(P).
Subcategoria de pesquisa
Proteínas de MEC
forma física
Formato: Purificado
Purificado com proteína A
Tampão fosfato de sódio 0,1 M líquido, pH 7,0, contendo 2% de albumina sérica bovina livre de proteases.
Armazenamento e estabilidade
Mantenha por 1 ano a -20 °C a partir da data de envio. Divida em alíquotas para evitar congelamento e descongelamento repetidos. Para recuperação máxima de produto, centrifugue o frasco original após descongelar e antes de remover a tampa.
Nota de análise
Controle
Testículo, tecido conjuntivo
Outras notas
Concentração: Vide a concentração específica do lote no certificado de análise.
Informações legais
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Exoneração de responsabilidade
Exceto quando indicado em contrário em nosso catálogo ou em outros documentos da empresa que acompanham o(s) produto(s), os nossos produtos destinam-se somente ao uso em pesquisa e não devem ser usados para qualquer outra finalidade, o que inclui, dentre outros, usos comerciais não autorizados, usos para diagnóstico in vitro, usos terapêuticos ex vivo ou in vivo, ou qualquer tipo de consumo ou aplicação em humanos ou animais.
Not finding the right product?  
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Visite a Biblioteca de Documentos
Tiziana Triulzi et al.
PloS one, 8(2), e56761-e56761 (2013-02-27)
We recently showed that differential expression of extracellular matrix (ECM) genes delineates four subgroups of breast carcinomas (ECM1, -2, -3- and -4) with different clinical outcome. To further investigate the characteristics of ECM signature and its impact on tumor progression
Laura K Zamurs et al.
The Journal of biological chemistry, 290(7), 4272-4281 (2014-12-24)
Bethlem myopathy and Ullrich congenital muscular dystrophy (UCMD) sit at opposite ends of a clinical spectrum caused by mutations in the extracellular matrix protein collagen VI. Bethlem myopathy is relatively mild, and patients remain ambulant in adulthood while many UCMD
Russell J Butterfield et al.
PloS one, 12(12), e0189664-e0189664 (2017-12-16)
The collagen VI related muscular dystrophies (COL6-RD), Ullrich congenital muscular dystrophy (UCMD) and Bethlem myopathy (BM) are among the most common congenital muscular dystrophies and are characterized by distal joint laxity and a combination of distal and proximal joint contractures.
D O Visscher et al.
Journal of biomedical materials research. Part B, Applied biomaterials, 107(5), 1711-1721 (2018-11-02)
The aim of this study was to design and manufacture an easily assembled cartilage implant model for auricular reconstruction. First, the printing accuracy and mechanical properties of 3D-printed poly-ε-caprolactone (PCL) scaffolds with varying porosities were determined to assess overall material
Laura Briñas et al.
Annals of neurology, 68(4), 511-520 (2010-10-27)
Mutations in the genes encoding the extracellular matrix protein collagen VI (ColVI) cause a spectrum of disorders with variable inheritance including Ullrich congenital muscular dystrophy, Bethlem myopathy, and intermediate phenotypes. We extensively characterized, at the clinical, cellular, and molecular levels