MABF2804
Anti-Reticular fibroblasts Antibody, clone ER-TR7
Sinônimo(s):
Fibroblast marker
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rat
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
ER-TR7, monoclonal
purificado por
using protein G
reatividade de espécies
mouse, human
embalagem
antibody small pack of 100 μg
técnica(s)
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
Isotipo
IgG2a
sequência de epítopo
Unknown
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Evaluated by Immunohistochemistry in Mouse thymus tissue sections.
Immunohistochemistry Applications: A 1:50 dilution of this antibody detected reticular fibroblasts in frozen section of Mouse thymus tissue.
Tested applications
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected Reticular fibroblasts clone ER-TR7 in Immunofluorescence applications (Van Vliet, E., et al. (1984). Eur J Immunol. 14(6):524-9; Nolte, M.A., et al. (2003). J Exp Med. 198(3):505-12; Sixt, M., et al. (2005). Immunity. 22(1):19-29; Link, A., et al. (2007). Nat Immunol. 8(11):1255-65; Odaka, C., et al. (2009). J Histochem Cytochem. 57(4):373-82; Schiavinato, A., et al. (2021). Eur J Immunol. 51(9):2345-2347).
Immunohistochemistry Applications: A representative lot detected Reticular fibroblasts clone ER-TR7 in Immunohistochemistry applications (Van Vliet, E., et al. (1984). Eur J Immunol. 14(6):524-9; Nolte, M.A., et al. (2003). J Exp Med. 198(3):505-12; Sixt, M., et al. (2005). Immunity. 22(1):19-29; Link, A., et al. (2007). Nat Immunol.;8(11):1255-65; Odaka, C., et al. (2009). J Histochem Cytochem. 57(4):373-82; Schiavinato, A., et al. (2021). Eur J Immunol. 51(9):2345-2347).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1