FX0410
Formaldehyde Solution
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Sinônimo(s):
Formaldehyde Solution, Formalin, Formaldehyde
About This Item
Produtos recomendados
Agency
meets USP/NF
Nível de qualidade
forma
liquid
contém
10% Methanol as stabilizer
concentração
36.5-38.0%
Impurezas
≤0.002% Sulfate (SO4)
≤0.006 meq/g Titrable acid
≤5 ppm Chloride (Cl)
≤5 ppm Heavy metals (as Pb)
≤5 ppm Iron (Fe)
resíduo de ignição
≤0.005%
cor
APHA: ≤10
temperatura de transição
flash point 60 °C
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
room temp
Aplicação
Nota de análise
Chloride (Cl): 5ppm max
Color (APHA): 10 max
Form: Clear liquid
Heavy metals (as Pb): 5ppm max
Iron (Fe): 5ppm max
Residue after ignition: 0.005% max
Sulfate (SO4): 0.002% max
Titrable acid: 0.006meq/g max
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Eyes,Central nervous system, Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
140.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
60 °C - closed cup