Documentos Principais
FX0415
Supelco
Formaldehyde Solution
36%
Sinônimo(s):
Formaldehyde Solution, Formalin, Formaldehyde
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
CH2O
Peso molecular:
30.03
Código UNSPSC:
12352501
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
Formulário
liquid
concentração
≥36%
cor
APHA: ≤10
temperatura de transição
flash point 60 °C
aplicação(ões)
histology
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
room temp
Aplicação
36%
Fixative used in histopathology, either by itself or in various mixtures.
Nota de análise
Acidity: To pass test
Assay: 36% min
Color (APHA): 10 max
Description: To pass test
Form: Clear liquid
Identification: To pass test
Solubility: To pass test
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Eyes,Central nervous system, Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
140.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
60 °C - closed cup