8.18708
Formaldehyde solution
37%, (stabilized with about 10% methanol) for synthesis
Sinônimo(s):
Formaline solution, Methanal solution, Methylaldehyde solution
About This Item
Produtos recomendados
product name
Formaldehyde solution 37%, (stabilized with about 10% methanol) for synthesis
Nível de qualidade
forma
liquid
temperatura de autoignição
300 °C (Formaldehyde)
Lim. expl.
7-73 % (v/v) Formaldehyde)
concentração
36.5-38.0% (acidimetric)
pH
2.8-4.0 (20 °C in H2O)
pb
93-96 °C/1013 hPa
pf
<-15 °C
temperatura de transição
flash point 62 °C (Formaldehyde)
densidade
1.09 g/cm3 at 20 °C
aplicação(ões)
histology
temperatura de armazenamento
15-25°C
Aplicação
- Lymph node harvesting in colon cancer: The practical application of Formaldehyde solution 37% in lymph node harvesting after laparoscopic surgery for colon cancer showcases its role in improving diagnostic accuracy and treatment outcomes (Nguyen et al., 2024).
Nota de análise
Assay (acidimetric): 36.5 - 38.0 %
Density (20 °C): 1.084 - 1.090 g/ml
Palavra indicadora
Danger
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
132.8 °F
Ponto de fulgor (°C)
56 °C