Documentos Principais
FAK100
Sigma-Aldrich
Kits de coloração do citoesqueleto de actina/adesões focais
The Actin Cytoskeleton & Focal Adhesion Staining Kit consists of TRITC-conjugated phalloidin, anti-Vinculin & DAPI for the immunofluorescent staining of actin filaments in the cytoskeleton as well as the nucleus of the cells.
Sinônimo(s):
Kit de coloração de actina
About This Item
Código UNSPSC:
12352207
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.32
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
reatividade de espécies
bovine, pig, human, rabbit
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
Condições de expedição
wet ice
Descrição geral
O kit de coloração do citoesqueleto de actina e adesões focais é formado por três componentes (faloidina conjugada com TRITC, antivinculina e DAPI) para coloração imunofluorescente de filamentos de actina no citoesqueleto, contatos focais e núcleos celulares.
Os reagentes e materiais fornecidos no kit de coloração do citoesqueleto de actina e adesões focais são suficientes para 100 testes (incluindo controles).
Introdução
O citoesqueleto de actina é uma rede altamente dinâmica composta por polímeros de actina e uma grande variedade de proteínas associadas. As funções do citoesqueleto de actina consistem em mediar diversas atividades biológicas essenciais em todas as células eucarióticas, incluindo o movimento intra e extracelular e suporte estrutural. Para realizar essas funções, a organização do citoesqueleto de actina deve ser estritamente regulada tanto em termos de espaço quanto de tempo. Muitas proteínas associadas ao citoesqueleto de actina são, portanto, prováveis alvos das vias de sinalização que controlam a montagem da actina. A montagem do citoesqueleto de actina é regulada em vários níveis, incluindo a organização dos monômeros de actina (proteína G) em polímeros de actina e a superorganização dos polímeros de actina em uma rede filamentosa (F-actina: o principal componente dos microfilamentos) [1]. Essa superorganização dos polímeros de actina em uma rede filamentosa é mediada pelas proteínas de ligação à lateral ou reticulação da actina [2, 3, 4]. O citoesqueleto de actina é uma estrutura dinâmica que muda rapidamente de formato e organização em resposta a estímulos e à progressão do ciclo celular. Portanto, uma interferência em sua regulação normal pode levar a transformações celulares e, por conseguinte, câncer. Foi demonstrado que as células transformadas contêm menos F-actina que as células não transformadas e exibem coordenação atípica dos níveis de F-actina com relação ao ciclo celular [5]. A distribuição baseada na orientação dos filamentos de actina dentro de uma célula é uma determinante importante do formato e da motilidade celular. Desse modo,
a adesão focal e junções aderentes são complexos associados à membrana que servem como sítios de nucleação para os filamentos de actina e como reticulantes entre o exterior da célula, a membrana plasmática e o citoesqueleto de actina [6]. A função das adesões focais é estrutural, ligando a MEC do lado de fora ao citoesqueleto de actina no interior da célula. Elas também são locais de transdução de sinais, ativando as vias de sinalização em resposta à adesão. As adesões focais consistem em receptores do tipo integrina afixados à matriz extracelular e estão associadas no lado extracelular a complexos proteicos que contêm vinculina (marcador universal de adesões focais), talina, a-actinina, paxilina, tensina, zixina e quinase de adesão focal (FAK) [7,8].
O kit de coloração do citoesqueleto de actina e adesões focais da CHEMICON (número do catálogo FAK100) é uma ferramenta imunocitoquímica muito sensível que contém faloidina com marcador fluorescente (faloidina conjugada com TRITC) para mapear a orientação local dos filamentos de actina dentro da célula e um anticorpo monoclonal de camundongo contra vinculina que é muito específico para a coloração de contatos focais nas células.
Aplicação
Categoria de pesquisa
Estrutura celular
Subcategoria de pesquisa
Citoesqueleto
Componentes
Anticorpo monoclonal antivinculina, clone purificado 7F9 (N.º do item 90227). Um frasco contendo 100 μl em 1 mg/ml
Faloidina conjugada com TRITC (N.º do item 90228). Um frasco contendo 15 μg.
DAPI (N.º do item 90229). Um frasco contendo 100 μl.
Armazenamento e estabilidade
Quando armazenados a 2-8º C, os componentes do kit são estáveis até a data de validade. Não congele nem exponha a temperaturas elevadas. Descarte todos os reagentes restantes após o prazo de validade.
Informações legais
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Exoneração de responsabilidade
Exceto quando indicado em contrário em nosso catálogo ou em outros documentos da empresa que acompanham o(s) produto(s), os nossos produtos destinam-se somente ao uso em pesquisa e não devem ser usados para qualquer outra finalidade, o que inclui, dentre outros, usos comerciais não autorizados, usos para diagnóstico in vitro, usos terapêuticos ex vivo ou in vivo, ou qualquer tipo de consumo ou aplicação em humanos ou animais.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órgãos-alvo
Eyes,Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Visite a Biblioteca de Documentos
High intracellular iron oxide nanoparticle concentrations affect cellular cytoskeleton and focal adhesion kinase-mediated signaling.
Soenen SJ, Nuytten N, De Meyer SF, De Smedt SC, De Cuyper M
Small null
Cell culture and motility study on a polymer surface with a nanometer-scaled stripe structure.
Sakamoto Y, Sato K, Abo M, Tsukahara T, Kitamori T, Abe K, Yoshimura E
Bioscience, Biotechnology, and Biochemistry null
Design of a novel fibronectin-mimetic peptide-amphiphile for functionalized biomaterials.
Mardilovich, Anastasia, et al.
Langmuir, 22, 3259-3264 (2006)
Patterning discrete stem cell culture environments via localized self-assembled monolayer replacement.
JT Koepsel, WL Murphy
Langmuir null
M Omidi et al.
Metallomics : integrated biometal science, 12(6), 916-934 (2020-05-01)
Metallic implant biomaterials predominate in orthopaedic surgery. Compared to titanium-based permanent implants, magnesium-based ones offer new possibilities as they possess mechanical properties closer to the ones of bones and they are biodegradable. Furthermore, magnesium is more and more considered to