SAB4200729
Anti-Vinculin Antibody
mouse monoclonal, VIN-11-5
Sinônimo(s):
Anti-MV, Anti-Metavinculin, Anti-VINC1
Selecione um tamanho
R$ 3.493,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 3.493,00
Produtos recomendados
Nome do produto
Anti-Vinculin antibody, Mouse monoclonal, clone VIN-11-5, purified from hybridoma cell culture
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified from hybridoma cell culture
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
VIN-11-5, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
~120 kDa
reatividade de espécies
human, monkey, rat, mouse, guinea pig, bovine, hamster, chicken, dog
concentração
~1.0 mg/mL
técnica(s)
immunoblotting: 0.125-0.25 μg/mL using mouse myoblast C2C12 cell extract
immunofluorescence: 5-10 μg/mL
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
mouse ... Vcl(22330)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)