V4505
Anti-Vinculin Antibody
mouse monoclonal, VIN-11-5
Sinônimo(s):
Vinculin Antibody Sigma, Anti-VCL
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Monoclonal Anti-Vinculin antibody produced in mouse, clone VIN-11-5, ascites fluid
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
ascites fluid
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
VIN-11-5, monoclonal
peso molecular
antigen 116 kDa
reatividade de espécies
bovine, human, chicken, mouse
técnica(s)
indirect immunofluorescence: 1:50 using cultured chicken fibroblasts
microarray: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão UniProt
aplicação(ões)
research pathology
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... VCL(7414)
mouse ... Vcl(22330)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
- western blotting.
- immunofluorescence.
- immunocytochemistry.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Outras notas
SAB4200729 Anti-Vinculin antibody, Mouse monoclonal
clone VIN-11-5, purified from hybridoma cell culture
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
produto relacionado
recomendado
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)