SAB4200080
Anti-Vinculin Antibody
mouse monoclonal, V284
Sinônimo(s):
Anti-CMD1W, Anti-MVCL, Anti-VCL
Selecione um tamanho
R$ 5.011,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 5.011,00
Produtos recomendados
Nome do produto
Anti-Vinculin antibody, Mouse monoclonal, clone V284, purified from hybridoma cell culture
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified from hybridoma cell culture
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
V284, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~117 kDa
reatividade de espécies
rabbit, chicken, human, rat, monkey, mouse, canine
concentração
~1 mg/mL
técnica(s)
immunocytochemistry: 4-8 μg/mL using HeLa cells fixed with methanol:acetone
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: 0.005-0.01 μg/mL using HeLa total cell extracts
Isotipo
IgG1
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... VCL(7414)
mouse ... Vcl(22330)
rat ... Vcl(305679)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
- to probe blots in immunoblotting
- immunochemical staining
- immunoprecipitation
- immunocytochemistry
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Artigos
Quantitative and qualitative western blotting to validate knockdown by esiRNA.