Documentos Principais
EZFITMHTA3
Millipore
Cabeçote de filtração do coletor EZ-Fit®
for use with EZ-Fit® Filtration Manifold, For use with EZ-Fit® filtration units, 3 units, pkg of 3 unit
Sinônimo(s):
Cabeçote de filtração do coletor EZ-Fit®, Cabeçote de filtração, Cabeçote do coletor, Para aplicação de biocarga, cabeçote de filtragem para coletor
About This Item
Código UNSPSC:
41116129
NACRES:
NB.24
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
316L stainless steel
Nível de qualidade
Compatibilidade de esterilização
autoclavable compatible
embalagem
pkg of 3 unit
fabricante/nome comercial
EZ-Fit®
aplicação(ões)
bioburden testing
food and beverages
pharmaceutical
water monitoring
compatibilidade
for use with EZ-Fit® Filtration Manifold
Condições de expedição
ambient
Categorias relacionadas
Descrição geral
O cabeçote do coletor de filtração EZ-Fit® é parte integrante do sistema de filtração EZ-Fit® e foi projetado para segurar os funis EZ-Fit® durante o processo de filtração. O cabeçote do coletor é autoclavável e fácil de desmontar, limitando assim as chances de formação de biofilme. O anel de vedação do tipo O-ring de silicone permite o encaixe adequado do cabeçote no sistema coletor® EZ-Fit.
Aplicação
O cabeçote do coletor de filtração EZ-Fit® é parte integrante do sistema de filtração EZ-Fit e foi projetado para segurar os funis EZ-Fit® durante o processo de filtração. Amostras líquidas de matérias-primas, produtos em processo e acabados do setor de alimentos e bebidas podem ser testadas usando o equipamento.
Informações legais
EZ-FIT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany