Documentos
EZFITVALV1
Millipore
Válvula completa do coletor EZ-Fit®
EZ-Fit® Manifold accessory, suitable (general microbial analysis)
About This Item
Código UNSPSC:
41116129
NACRES:
NB.24
Materiais
stainless steel
embalagem
pkg of 1 unit
fabricante/nome comercial
EZ-Fit®
entrada
sample type beer
sample type cosmetics
sample type pharmaceutical(s)
sample type bottled water
adequação
suitable (general microbial analysis)
aplicação(ões)
bioburden testing
cosmetics
environmental
food and beverages
water monitoring
compatibilidade
for use with EZ-Fit® Filtration Unit
Condições de expedição
ambient
Categorias relacionadas
Descrição geral
A válvula completa do coletor EZ-Fit® é integrada à conexão da mangueira flexível para evitar o refluxo de líquidos do sistema de vácuo. As válvulas de duas vias são grandes e fáceis de operar. O modelo da válvula de 2 vias impede que o usuário encoste acidentalmente no cabeçote de filtração durante a abertura ou fechamento da válvula. Os cabeçotes de filtração, válvulas e conexões da mangueira são todos facilmente removíveis e podem ser limpos facilmente.
Aplicação
A válvula completa do coletor EZ-Fit® evita o refluxo de líquidos do sistema de vácuo para o coletor EZ-Fit®.
Informações legais
EZ-FIT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany