Documentos Principais
EZFITGASK3
Millipore
Kit de anéis de vedação do tipo o-ring para coletor EZ-Fit®
for use with EZ-Fit® Filtration Manifold
About This Item
Código UNSPSC:
41116129
NACRES:
NB.24
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
EPDM rubber
Nível de qualidade
Compatibilidade de esterilização
autoclavable compatible
embalagem
pkg of 3 pieces
fabricante/nome comercial
EZ-Fit®
aplicação(ões)
bioburden testing
food and beverages
pharmaceutical
water monitoring
compatibilidade
for use with EZ-Fit® Filtration Manifold
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
O kit do anel de vedação do tipo O-ring é um acessório adicional para uso com o coletor EZ-Fit®. O coletor a vácuo EZ-FIT® é um sistema de última geração para apoiar a filtração de amostras. Os coletores otimizam o fluxo de trabalho, controlam os riscos de contaminação e evitam resultados falso-positivos em testes de contaminação. Com o coletor EZ-Fit®, a formação de biofilme pode ser impedida porque todos os componentes podem ser individualmente removidos para uma limpeza fácil e autoclavagem. Os anéis de vedação do tipo O-ring ajudam na vedação hermética entre o funil e o coletor, e, portanto, auxiliam na operação sem vazamento e a obter recuperações uniformes de microrganismos.
Aplicação
O kit do anel de vedação do tipo O-ring é um acessório adicional para uso com o coletor EZ-Fit® que ajuda na vedação hermética entre o funil e o coletor e, portanto, auxilia na operação sem vazamento e recuperações uniformes de microrganismos em cerveja, água engarrafada e produtos farmacêuticos.
Informações legais
EZ-FIT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany