Documentos Principais
DX0145
Sigma-Aldrich
D-(+)-Glicose
Dextrose
anhydrous Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Sinônimo(s):
Dextrose
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H12O6
Número CAS:
Peso molecular:
180.16
Beilstein:
1724615
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352201
Número do índice EC:
200-075-1
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Formulário
solid
cor
white
pf
150-152 °C (lit.)
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
OC[C@H]1O[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3-,4+,5-,6+/m1/s1
chave InChI
WQZGKKKJIJFFOK-DVKNGEFBSA-N
Descrição geral
GR ACS Dextrose, Anhydrous
DX0145-3 2.5kg Poly Bottle
Aplicação
anhydrous Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Nota de análise
Appearance (description)powderAppearance of solutionpasses testChloride (Cl)0.01% maxColorWhiteHeavy metals (as Pb)0.0005% maxInsoluble matter0.005% maxIron (Fe)0.0005% maxLoss on drying0.2% maxSpecific rotation [a]25/D (10%, water)+52.5-+53.0degreesStarchpasses testSulfate and sulfite (as SO4)0.005% maxSulfated ash0.02% maxTitratable free acid0.002meq/g max
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3
α-D-Glucose anhydrous, 96%
Sigma-Aldrich
158968
α-D-Glucose
Frutose Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1002
Frutose
D-(−)-Frutose ≥99% (HPLC)
Sigma-Aldrich
F0127
D-(−)-Frutose
Questions
  1. What is the solubility of DX0145, Dextrose?
    1 answer
    1. The solubility of DX0145, Dextrose, is as follows: it is soluble in water (0.9 g/ml at 25°C), alcohol (slightly), methanol (at 20°C), absolute alcohol (very sparingly), ether (very sparingly), acetone (very sparingly), hot glacial acetic acid, pyridine, aniline, ethanol (<1 mg/mL at 25°C), and DMSO (36 mg/mL at 25°C).
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-Only Review