Documentos Principais
9820-OP
Sigma-Aldrich
Água
OmniPur® Grade, Sterile, Nuclease Free, Low Endotoxin
Sinônimo(s):
Water
About This Item
Fórmula linear:
H2O
Número CAS:
Peso molecular:
18.02
Beilstein:
2050024
Número MDL:
Código UNSPSC:
50202301
NACRES:
NA.21
p.e.:
100 °C (lit.)
Nível de qualidade
Formulário
liquid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
cor
clear colorless
índice de refração
n20/D 1.34 (lit.)
pH
7 (20 °C)
p.e.
100 °C (lit.)
pf
0 °C (lit.)
densidade
1.000 g/mL at 3.98 °C (lit.)
Condições de expedição
ambient
cadeia de caracteres SMILES
O
InChI
1S/H2O/h1H2
chave InChI
XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Molecular biology grade.
Specifications:
DNase: None detected
Protease: None detected
RNase: None detected
Sterility: To pass test
Intended for laboratory and manufacturing use only. Not for drug, food, or household use.
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OMNIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Ponto de fulgor (°F)
No data available
Ponto de fulgor (°C)
No data available
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 7
1 of 7
Água for synthesis
Sigma-Aldrich
8.48333
Água
Água Nuclease-Free Water, for Molecular Biology
Sigma-Aldrich
W4502
Água
Água sterile-filtered, BioReagent, suitable for cell culture
Sigma-Aldrich
W3500
Água
Água Sterile-filtered water treated with diethyl pyrocarbonate (DEPC).
Sigma-Aldrich
693520
Água
Água, grau de PCR liquid, pkg of 25 mL (03315959001 [1 x 25 ml]), pkg of 25 mL (03315932001 [25 x 1 ml]), pkg of 100 mL (03315843001 [4 x 25 ml])
Roche
PCRH20-RO
Água, grau de PCR
Água for molecular biology, sterile filtered
Sigma-Aldrich
95284
Água
Água Ultrapur
Supelco
1.01262
Água