Documentos Principais
8.53070
Sigma-Aldrich
Boc-Asp-OH
Novabiochem®
Sinônimo(s):
Boc-Asp-OH, N-α-t.-Boc-L-aspartic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H15NO6
Número CAS:
Peso molecular:
233.22
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
Número do índice EC:
237-294-7
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
linha de produto
Novabiochem®
Ensaio
≥98% (TLC)
Formulário
powder
adequação da reação
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
fabricante/nome comercial
Novabiochem®
aplicação(ões)
peptide synthesis
grupo funcional
carboxylic acid
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
N(C(CC(=O)O)C(=O)O)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C9H15NO6/c1-9(2,3)16-8(15)10-5(7(13)14)4-6(11)12/h5H,4H2,1-3H3,(H,10,15)(H,11,12)(H,13,14)
chave InChI
KAJBMCZQVSQJDE-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Derivative of synthesis of side-chain modified aspartic acid derivatives.
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Boc SPPS
Ligação
Replaces: 04-12-0129
Nota de análise
Color (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Optical rotation α 25/D (c=1 in methanol): -6.0 - -4.0 °
Purity (TLC(011C)): ≥ 98 %
Purity (TLC(0811)): ≥ 98 %
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Informações legais
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3