Documentos Principais
15418
Sigma-Aldrich
Boc-Glu(OBzl)-OH
≥98.0% (T)
Sinônimo(s):
Boc-L-glutamic acid 5-benzyl ester
Selecione um tamanho
25 G
R$ 702,00
R$ 702,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
25 G
R$ 702,00
About This Item
Fórmula linear:
C6H5CH2OCOCH2CH2CH(COOH)NHCOOC(CH3)3
Número CAS:
Peso molecular:
337.37
Beilstein:
2226572
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 702,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
≥98.0% (T)
atividade óptica
[α]20/D −5.5±0.5°, c = 1% in acetic acid
adequação da reação
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
pf
69-71 °C
aplicação(ões)
peptide synthesis
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CCC(=O)OCc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C17H23NO6/c1-17(2,3)24-16(22)18-13(15(20)21)9-10-14(19)23-11-12-7-5-4-6-8-12/h4-8,13H,9-11H2,1-3H3,(H,18,22)(H,20,21)/t13-/m0/s1
chave InChI
AJDUMMXHVCMISJ-ZDUSSCGKSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)