Documentos Principais
359653
Sigma-Aldrich
Boc-Ile-OH
≥97%
Sinônimo(s):
N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-isoleucine, Boc-L-isoleucine
Selecione um tamanho
25 G
R$ 863,00
R$ 863,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
25 G
R$ 863,00
About This Item
Fórmula linear:
CH3CH2CH(CH3)CH(COOH)NHCOOC(CH3)3
Número CAS:
Peso molecular:
231.29
Beilstein:
1711700
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
eCl@ss:
32160406
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 863,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
≥97%
atividade óptica
[α]20/D +2.7°, c = 2 in acetic acid
adequação da reação
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
reaction type: C-H Activation
reagent type: ligand
reaction type: Peptide Synthesis
pf
66-69 °C (lit.)
aplicação(ões)
peptide synthesis
grupo funcional
amine
carboxylic acid
cadeia de caracteres SMILES
CC[C@H](C)[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C11H21NO4/c1-6-7(2)8(9(13)14)12-10(15)16-11(3,4)5/h7-8H,6H2,1-5H3,(H,12,15)(H,13,14)/t7-,8-/m0/s1
chave InChI
QJCNLJWUIOIMMF-YUMQZZPRSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 5
1 of 5