15528
Boc-Val-OH
≥99.0% (T)
Sinônimo(s):
(S)-2-(Boc-amino)-3-methylbutyric acid, N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-valine, Boc-L-valine
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥99.0% (T)
forma
solid
atividade óptica
[α]20/D −6.2±0.5°, c = 1% in acetic acid
adequação da reação
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
reaction type: C-H Activation
reagent type: ligand
reaction type: Peptide Synthesis
pf
77-80 °C (lit.)
aplicação(ões)
peptide synthesis
grupo funcional
amine
carboxylic acid
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C10H19NO4/c1-6(2)7(8(12)13)11-9(14)15-10(3,4)5/h6-7H,1-5H3,(H,11,14)(H,12,13)/t7-/m0/s1
chave InChI
SZXBQTSZISFIAO-ZETCQYMHSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3