Documentos Principais
R6626
Sigma-Aldrich
Rhodamine B
≥95% purity (HPLC), powder
Sinônimo(s):
Basic Violet 10, Brilliant Pink B, Rhodamine O, Tetraethylrhodamine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C28H31ClN2O3
Número CAS:
Peso molecular:
479.01
Número do índice de cores:
45170
Beilstein:
4091619
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12171500
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.47
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nome do produto
Rhodamine B, ≥95% (HPLC)
Nível de qualidade
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
powder
técnica(s)
titration: suitable
cor
faint green to very dark green
pf
210-211 (dec.) (lit.)
solubilidade
H2O: 1 mg/mL
densidade
0.79 g/cm3
ε (coeficiente de extinção)
104500-115800 at 542-554 nm in methanol
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
[Cl-].CCN(CC)c1ccc2c(OC3=CC(\C=CC3=C2c4ccccc4C(O)=O)=[N+](/CC)CC)c1
InChI
1S/C28H30N2O3.ClH/c1-5-29(6-2)19-13-15-23-25(17-19)33-26-18-20(30(7-3)8-4)14-16-24(26)27(23)21-11-9-10-12-22(21)28(31)32;/h9-18H,5-8H2,1-4H3;1H
chave InChI
PYWVYCXTNDRMGF-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Rhodamine B is a xanthene dye,[1] which functions as a water tracer fluorescent. It is used as a colorant in textiles and food stuffs. Rhodamine B is associated with eye, skin and respiratory tract irritation.[2] It is used as a biomarker in oral rabies vaccine.[3]
Aplicação
Rhodamine B has been used:
  • to represent fluorescence of tetra methyl rhodamine (TMR)[4]
  • in the preparation of adhesive resin for confocal laser scanning microscopy[5]
  • as a fluorescent dye in intrahemolymph dye dosing and retinal image acquisition[6]
  • to depict brain-specific dye capture[7]
  • for imaging targets[8]
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4
1 of 4
Micromorphology of resin/dentin interfaces using 4th and 5th generation dual-curing adhesive/cement systems: a confocal laser scanning microscope analysis
Arrais CAG, et al.
The Journal of Adhesive Dentistry (2009)
Novel models for studying the blood-brain and blood-eye barriers in Drosophila
Nag S, et al.
The Blood-Brain and Other Neural Barriers, 357-369 (2011)
Sulfadimethoxine and rhodamine B as oral biomarkers for European badgers (Meles meles)
Southey AK, et al.
Journal of Wildlife Diseases, 38(2), 378-384 (2002)
Palmitate mediated diacylglycerol accumulation causes endoplasmic reticulum stress, Plin2 degradation, and cell death in H9C2 cardiomyoblasts
AliAkoumi
Experimental Cell Research (2017)
John F. Breidenstein
A study of water circulation in Monterey harbor using rhodamine B dye (1965)