Documentos Principais
8.43948
Sigma-Aldrich
1,1,2,2-Tetrachloroethane
for synthesis
Sinônimo(s):
1,1,2,2-Tetrachloroethane
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C2H2Cl4
Número CAS:
Peso molecular:
167.85
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
Número do índice EC:
201-197-8
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
grau
for synthesis
synthesis grade
Nível de qualidade
pressão de vapor
6.4 hPa ( 20 °C)
Ensaio
≥99.0% (GC)
Formulário
liquid
potência
200 mg/kg LD50, oral (Rat)
3990 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
dilution
(for synthesis)
pf
-42.5 °C
solubilidade
2830 g/L
densidade
1.59 g/cm3 at 25 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
ClC(Cl)C(Cl)Cl
InChI
1S/C2H2Cl4/c3-1(4)2(5)6/h1-2H
chave InChI
QPFMBZIOSGYJDE-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
  • Activity coefficients and excess Gibbs energy functions of acetophenone with 1, 2-dichloroethane and 1, 1, 2, 2-tetrachloroethane binary mixtures: Provides data on the thermodynamic properties of 1,1,2,2-Tetrachloroethane in chemical mixtures, useful for chemical engineering applications (Anila et al., 2016).
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.593 - 1.598
Water (K. F.): ≤ 0.50 %
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Skull and crossbonesEnvironment
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Aquatic Chronic 2
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 5
1 of 5