1.03495
1,1,2,2-Tetrachloroethane-D2
deuteration degree min. 99.5% for NMR spectroscopy MagniSolv™
Sinônimo(s):
1,1,2,2-Tetrachloroethane-D2, Acetylene tetrachloride, 1,2-Dideutero-1,1,2,2-tetrachloroethane
About This Item
Produtos recomendados
pressão de vapor
6.6 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
Formulário
liquid
técnica(s)
NMR: suitable
Impurezas
≤0.02% Water (H<SUB>2</SUB>O) (NMR)
pf
-36 °C
solubilidade
3 g/L
densidade
1.595 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
no temp limit
cadeia de caracteres SMILES
ClC(Cl)(C(Cl)(Cl)[2H])[2H]
InChI
1S/C2H2Cl4/c3-1(4)2(5)6/h1-2H/i1D,2D
chave InChI
QPFMBZIOSGYJDE-QDNHWIQGSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Nota de análise
Water (NMR, H₂O): ≤ 0.02 %
Performance test (NMR-spectrum): passes test
Produtos recomendados
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Aquatic Chronic 2
Código de classe de armazenamento
6.1B - Non-combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3