densidade de vapor
4.2 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
0.15 mmHg ( 20 °C)
50 mmHg ( 120 °C)
linha de produto
ReagentPlus®
Ensaio
99%
forma
liquid
temperatura de autoignição
899 °F
Lim. expl.
40 %
índice de refração
n20/D 1.551 (lit.)
pH
8-8.5 (20 °C, 1 g/L)
pb
210-211 °C (lit.)
pf
5-6 °C (lit.)
densidade
1.196 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[O-][N+](=O)c1ccccc1
InChI
1S/C6H5NO2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
chave InChI
LQNUZADURLCDLV-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Repr. 1B - STOT RE 1 Inhalation
Órgãos-alvo
Blood
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
190.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
88 °C - closed cup