396540
1,2-Dichloroethane-d4
99 atom % D
Sinônimo(s):
Ethylene-d4 dichloride
About This Item
Produtos recomendados
pureza isotópica
99 atom % D
Ensaio
99% (CP)
forma
liquid
técnica(s)
NMR: suitable
índice de refração
n20/D 1.443 (lit.)
pb
83 °C (lit.)
pf
−35 °C (lit.)
densidade
1.307 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
agriculture
environmental
alteração de massa
M+4
cadeia de caracteres SMILES
[2H]C([2H])(Cl)C([2H])([2H])Cl
InChI
1S/C2H4Cl2/c3-1-2-4/h1-2H2/i1D2,2D2
chave InChI
WSLDOOZREJYCGB-LNLMKGTHSA-N
Descrição geral
Aplicação
- As a NMR solvent.
- As a surrogate standard during the analysis of volatile organic compounds (VOC) in water by gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS).
- As a chain termination reagent in the synthesis of poly(ethylene-d4 oxide).
Produtos recomendados
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Asp. Tox. 1 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
60.8 °F - closed cup - Based on data from similar materials
Ponto de fulgor (°C)
16.0 °C - closed cup - Based on data from similar materials