Documentos Principais
8.40122
Sigma-Aldrich
Span® 65
for synthesis
Sinônimo(s):
Span® 65, Sorbitan tristearate, Sorbitan trioctadecanoate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C60H114O8
Número CAS:
Peso molecular:
963.54
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
Número do índice EC:
247-891-4
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
pressão de vapor
<1.4 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
Formulário
powder
potência
>15900 mg/kg LD50, oral (Rat)
p.e.
>100 °C/1013 hPa
pf
53 °C
temperatura de transição
flash point >149 °C
densidade
0.98 g/cm3 at 25 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
O1[C@@H]([C@H]([C@@H](C1)O)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC)C(OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC)COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C60H114O8/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-37-40-43-46-49-56(62)65-53-55(67-57(63)50-47-44-41-38-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2)60-59(54(61)52-66-60)68-58(64)51-48-45-42-39-36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3/h54-55,59-61H,4-53H2,1-3H3/t54-,55?,59+,60-/m1/s1
chave InChI
IJCWFDPJFXGQBN-BIFNRIDTSA-N
Aplicação
Span® 65 for synthesis. CAS 26658-19-5, molar mass 963.55 g/mol.
Nota de análise
Hydroxyl value: 66 - 80
Saponification value: 176 - 188
Identity (IR): passes test
Informações legais
Span is a registered trademark of Croda International PLC
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
302.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
150.00 °C - closed cup