Documentos Principais
8.22188
Sigma-Aldrich
TWEEN® 85
for synthesis
Sinônimo(s):
Polyoxyethylene sorbitan trioleate
About This Item
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352104
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
pressão de vapor
1.4 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
Formulário
liquid
potência
>36000 mg/kg LD50, oral (Rat)
temperatura de transição
flash point >149 °C (DIN 51758)
densidade
1.03 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
Nota de análise
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.028 - 1.033
Hydroxyl value: 39 - 52
Saponification value: 80 - 95
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Informações legais
TWEEN is a registered trademark of Croda International PLC
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
300.2 °F - DIN 51758
Ponto de fulgor (°C)
> 149 °C - DIN 51758
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4